Prøvetagere, QuickPicker
Om denne vare
Fremstillet af rustfrit stål - prøveflasker er fremstillet af PE eller PC. QuickPicker er velegnet, når bulkemner tages direkte fra sække, poser eller åbne beholdere. Prøven fyldes direkte over på prøveflasker. Prøvetagningsdybde: 30 cm, diameter: 25 mm, længde: 50 cm, volumen: 75 ml.
- Aftagelig spids
- Let at håndtere og rengøre
- Ingen kanter eller sprækker og dermed intet tilbageblivende prøvemateriale
: QuickPicker leveres komplet med 2 prøvetagningsflasker og rensebørste.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Fremstillet af rustfrit stål - prøveflasker er fremstillet af PE eller PC. QuickPicker er velegnet, når bulkemner tages direkte fra sække, poser eller åbne beholdere. Prøven fyldes direkte over på prøveflasker. Prøvetagningsdybde: 30 cm, diameter: 25 mm, længde: 50 cm, volumen: 75 ml.
- Aftagelig spids
- Let at håndtere og rengøre
- Ingen kanter eller sprækker og dermed intet tilbageblivende prøvemateriale
: QuickPicker leveres komplet med 2 prøvetagningsflasker og rensebørste.
Product Family Options
Produktinformation
Accessories
Produktinformation
- Katalog #KapacitetGevindMaterialeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transportkasse, 500-1050 mm
Produktinformation
- Katalog #KapacitetGevindMaterialeTilgængelighedPrice