Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøvetager, ViscoSampler
Prøvetager, ViscoSampler
Leverandør:   BURKLE
Prøvetager, ViscoSampler
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Prøvetager, ViscoSampler
Prøvetager, ViscoSampler
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask.
  • Made of ultra-pure, chemically inert PTFE/FEP for contamination-free sampling
  • Easy cleaning - all surfaces are poreless and without crevices
  • Dirt accumulation is prevented
  • Only round screw threads tried and tested in the field of food hygiene are used
  • Disassembly and cleaning are extremely simple
Specially developed for viscous substances such as slurries, silt, wet clay and soil samples, soil sediments, oils, emulsions and creams.
Accessories information: Colour coded handles to prevent mix-up, available as optional accessories.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Kapacitet
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 331-0038
    ViscoSampler, PP
    ViscoSampler, PP
    PP
    160 ml
    600 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.350,00 kr
    3.350,00 kr
    1 * 1 Items
       3.350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    331-0038
  • 331-2160
    ViscoSampler, PTFE/FEP
    ViscoSampler, PTFE/FEP
    PTFE
    300 ml
    1000 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.190,00 kr
    5.190,00 kr
    1 * 1 Items
       5.190,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    331-2160
  • 331-2161
    ViscoSampler, PTFE/FEP
    ViscoSampler, PTFE/FEP
    PTFE
    650 ml
    2000 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.340,00 kr
    7.340,00 kr
    1 * 1 Items
       7.340,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    331-2161
  • 331-2162
    ViscoSampler, PP, 1 m
    ViscoSampler, PP, 1 m
    PP
    300 ml
    1000 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.950,00 kr
    3.950,00 kr
    1 * 1 Items
       3.950,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    331-2162
  • 331-2163
    ViscoSampler, PP
    ViscoSampler, PP
    PP
    650 ml
    2000 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.860,00 kr
    5.860,00 kr
    1 * 1 Items
       5.860,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    331-2163
  • 331-0039
    ViscoSampler, PTFE/FEP
    ViscoSampler, PTFE/FEP
    PTFE
    160 ml
    600 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.570,00 kr
    4.570,00 kr
    1 * 1 Items
       4.570,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    331-0039
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mm
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mm
    331-2170
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 601,00 kr