Orders LinkContactUsLinkComponent
Refraktometrer, Håndholdt, Eclipse
Refraktometrer, Håndholdt, Eclipse
Leverandør:   BELLINGHAM STANLEY
Refraktometrer, Håndholdt, Eclipse
Leverandør:  BELLINGHAM STANLEY
Certifikater
Refraktometrer, Håndholdt, Eclipse
Refraktometrer, Håndholdt, Eclipse
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
  • Shaded field of view for distinction
  • Anti-roll support and ergonomic design
  • Comfortable eyepiece with smooth adjustment
  • Easy to clean prism and push-on flap protection
  • Unique sample ‘dribble’ feature
 : Supplied with a soft carrying case and instructions.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Opløsning
    Tilgængelighed
    Price
  • Sukker
    0 - 15 % Bx
    0,1 % Bx
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.610,00 kr
    2.610,00 kr
    1 * 1 Items
       2.610,00 kr
  • Sukker
    0 - 30 % Bx
    0,2 % Bx
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.610,00 kr
    2.610,00 kr
    1 * 1 Items
       2.610,00 kr
  • 635-0048
    Handheld refractometer for starch
    Handheld refractometer for starch
    0 − 30 %
    0,2 %
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.200,00 kr
    2.200,00 kr
    1 * 1 Items
       2.200,00 kr
  • Sukker
    45 - 80 °Bx
    0,2 °Bx
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.670,00 kr
    3.670,00 kr
    1 * 1 Items
       3.670,00 kr
ERSA
Produktinformation
  • Område
    Opløsning
    Tilgængelighed
    Price
  • BELL45-006
    Eclipse spare illuminator flaps
    Eclipse spare illuminator flaps
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 345,00 kr
    345,00 kr
    1 * 3 Items
       345,00 kr