Fadpumper, gastætte
Tøndepumpe, gastæt med universel adapter, PP/PVC, 200 ml/Hub
Katalog # 223-1412
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
Disse tromlepumper forhindrer udslip af farlige, skadelige eller ildelugtende gasser under aftapning af væsker. Dampe føres tilbage til aftapningsbeholderen fra opfyldningsbeholderen via gasfortrængningsslangen. Gas- og væskeslangerne er også udstyret med stopventiler.
- Med universaladapter til åbninger på 30 - 70 mm
- Teleskopisk rør med trinløs justering til tromledybder på 400 - 670 mm
PP contact parts and flexible PVC tubing.
Documents
Gas-Tight Barrel Pump
Videos
Specifikationer
- Flowhastighed:200 ml/Hub
- Beskrivelse:Tøndepumpe, gastæt med universel adapter
- Materiale:PP/PVC