Orders LinkContactUsLinkComponent
Pumper til beholdere, Pump-it®
Pumper til beholdere, Pump-it®
Pump-it® pumpe til dunke, PP, 8 l/min
Katalog # 223-1611
Leverandør:   BURKLE
Pumper til beholdere, Pump-it®
Katalog # 223-1611
Leverandør:  BURKLE
Pumper til beholdere, Pump-it®
Pumper til beholdere, Pump-it®
Pump-it® pumpe til dunke, PP, 8 l/min
Price
1.720,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Beholderpumpe i PP med FKM pakning. Til tømning af beholdere, kar og små tønder op til 60 liter, hurtigt og rent. Tryk opbygges med det manuelt betjente stempel og tvinger væsken ud af beholderen. Velegnet til svage syrer, baser og petrokemikalier.
  • Pumpens gevind er egnet til gevind med 64 mm diameter (BSI)
  • Der fås et sæt adaptere til almindelige beholdergevind
  • Præcis dosering, ingen dryp
  • Nedsænkningsdybde 100 cm
BEMÆRK: Ikke egnet til brug med saltsyre.
NOTE: Not suitable for use with hydrochloric acid
Specifikationer
  • Flowhastighed:
    8 l/min
  • Beskrivelse:
    Pump-it® pumpe til dunke
  • Materiale:
    PP
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Thread adapter PP, brown/blue, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 71
    Thread adapter PP, brown/blue, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 71
    223-1615
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 256,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Thread adapter, PP, green, outer/outer: 2" coarse thread Mauser - 64 mm (BSI)
    Thread adapter, PP, green, outer/outer: 2" coarse thread Mauser - 64 mm (BSI)
    223-0080
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 154,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Thread adapter, PP, blue, outer/outer: 2" BSP / 64 mm (BSI)
    Thread adapter, PP, blue, outer/outer: 2" BSP / 64 mm (BSI)
    223-0081
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 154,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adaptersæt
    Adaptersæt
    223-1619
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 630,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Gevindadapter til DIN 61 ydergevind
    Gevindadapter til DIN 61 ydergevind
    223-1614
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 307,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Gevindadapter til DIN 51 ydergevind
    Gevindadapter til DIN 51 ydergevind
    223-0045
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 256,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Gevindadapter til DIN 60 ydergevind, Mauser-Fasset
    Gevindadapter til DIN 60 ydergevind, Mauser-Fasset
    300-0016
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 267,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Gevindadapter til indvendige 2"-gevind fra Leer/Tri-sure
    Gevindadapter til indvendige 2"-gevind fra Leer/Tri-sure
    223-0044
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 154,00 kr