Hæverter
Hæverter, LDPE, 9 l/min, 1000 mm, 15 mm
Catalog # 223-1513
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Siphon pump in LDPE/PVC.
- God oversigt over mediet igennem det gennemsigtige rør
- Med stopventil
- Ideel til lejlighedsvis aftapning af væsker
Letanvendelige modeller designet til hurtig aftapning af vandige væsker fra hævede beholdere til beholdere under disse. Virker efter hævertprincippet: væsken skal kun aktiveres en gang. Ikke velegnet til aftapning af stærke syrer og alkalier.
Specifications
- Flowhastighed:9 l/min
- Beskrivelse:Hæverter
- Materiale:LDPE
- Neds.- dybde:1000 mm
- Rør Ø:15 mm