Orders LinkContactUsLinkComponent
Single channel pipettes, electronic, variable volume, Ovation®
Single channel pipettes, electronic, variable volume, Ovation®
Leverandør:   VISTALAB TECHNOLOGIES
Single channel pipettes, electronic, variable volume, Ovation®
Leverandør:  VISTALAB TECHNOLOGIES
Certifikater
Single channel pipettes, electronic, variable volume, Ovation®
Single channel pipettes, electronic, variable volume, Ovation®
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Manually operated pipette with quick set digital volume adjustment.
  • Easy to program and calibrate for different environmental conditions and liquids
  • Pipettes stand flat on the bench so no pipette stands are required
  • Motor-driven volume adjustment for ease of change
  • One-way disposable nozzle with built-in filter to prevent pipette contamination
  • Colour-coded for easy volume recognition
* Certified DNase/RNase free
Bestillingsoplysninger: Supplied with a lithium ion battery (giving approximately six months use).
Product Family Options
Ovation electronic pipettes
Produktinformation
  • Volumen
    Forøgelse
    Nøjagtighed
    Usikkerhed
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,2 - 2 µl
    0,002 µl
    ±9 - ±1,5 %
    <7,6 - <0,9 %
    rød
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.570,00 kr
    4.570,00 kr
    1 * 1 Items
       4.570,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4921
  • 1 - 10 µl
    0,01 µl
    ±2,5 - ±1 %
    <1,2 - <0,4 %
    orange
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.520,00 kr
    4.520,00 kr
    1 * 1 Items
       4.520,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4922
  • 2 - 20 µl
    0,02 µl
    ±7 - ±1 %
    <2 - <0,3 %
    gul
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.520,00 kr
    4.520,00 kr
    1 * 1 Items
       4.520,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4923
  • 10 - 100 µl
    0,1 µl
    ±3,5 - ±0,8 %
    <1 - <0,15 %
    grøn
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.520,00 kr
    4.520,00 kr
    1 * 1 Items
       4.520,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4924
  • 20 - 200 µl
    0,2 µl
    ±2,5 - ±0,8 %
    <1 - <0,15 %
    blå
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.520,00 kr
    4.520,00 kr
    1 * 1 Items
       4.520,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4925
  • 100 - 1000 µl
    1 µl
    ±3 - ±0,8 %
    <0,6 - <0,15 %
    lilla
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.520,00 kr
    4.520,00 kr
    1 * 1 Items
       4.520,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4926
Ovation pipette tips
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Pakket
    Steril
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 µl
    Bulk
    -
    Standard
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 372,00 kr
    372,00 kr
    1 * 1.000 Items
       372,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Pakket
    Steril
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 1400 µl
    Bulk
    -
    Standard
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 513,00 kr
    513,00 kr
    1 * 1.000 Items
       513,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Pakket
    Steril
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 µl
    5 racks, 96 i hvert
    +
    VistaRak™, pyrogen-free, RNase/DNase certified
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 960 Items
       4.630,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Pakket
    Steril
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 µl
    Bulk
    -
    Standard
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 379,00 kr
    379,00 kr
    1 * 1.000 Items
       379,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Pakket
    Steril
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 35 µl
    10 racks, 96 i hvert
    -
    Standard
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 571,00 kr
    571,00 kr
    1 * 960 Items
       571,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Pakket
    Steril
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • 1250 µl
    3 rack layers, 192 each
    -
    VistaStak™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 423,00 kr
    423,00 kr
    1 * 576 Items
       423,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement nozzle for ESC model (0,5 - 20 µl); QS and M models (1 - 10/2 - 20 µl); F1 and F2 models (3 - 20 µl)
    Replacement nozzle for ESC model (0,5 - 20 µl); QS and M models (1 - 10/2 - 20 µl); F1 and F2 models (3 - 20 µl)
    613-4946
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 660,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra batteri
    Ekstra batteri
    613-4949
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 154,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Seal kit, incl. lubricant, allen wrench, seals and instructions, for Ovation 0,2 - 2 µl (QS), Ovation 1 and 2 µl (F1 and F2)
    Seal kit, incl. lubricant, allen wrench, seals and instructions, for Ovation 0,2 - 2 µl (QS), Ovation 1 and 2 µl (F1 and F2)
    VIST9057-1001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 218,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Seal kit, incl. lubricant, allen wrench, seals and instructions, for Ovation 1 - 10 µl (QS), Ovation 3 - 10 µl (F1 and F2)
    Seal kit, incl. lubricant, allen wrench, seals and instructions, for Ovation 1 - 10 µl (QS), Ovation 3 - 10 µl (F1 and F2)
    VIST9057-1002
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 218,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VITON seal kit for Ovation 20 - 200 µl (QS), 101 - 200 µl (F1 and F2)
    VITON seal kit for Ovation 20 - 200 µl (QS), 101 - 200 µl (F1 and F2)
    VIST9057-2035
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 282,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VITON seal kit for Ovation 100 - 1000 µl (QS), 201 - 1000 µl (F1 and F2)
    VITON seal kit for Ovation 100 - 1000 µl (QS), 201 - 1000 µl (F1 and F2)
    VIST9057-3036
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 282,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Seal kit, incl. lubricant, allen wrench, seals and instructions, for Ovation 10 - 100 µl (QS), Ovation 21 - 100 µl (F1 and F2)
    Seal kit, incl. lubricant, allen wrench, seals and instructions, for Ovation 10 - 100 µl (QS), Ovation 21 - 100 µl (F1 and F2)
    VIST9057-2004
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 218,00 kr