Orders LinkContactUsLinkComponent
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
 :   Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
 :  Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Ideel til pipettering af meget viskøse medier op til 140.000 mm²/s eller med en densitet på op til 13,6 g/cm³ (proteinopløsninger, olier, fedt, kviksølv, svovlsyre), medier med stort damptryk på op til 500 mbar (alkoholer, ethere, kulbrinter) eller til medier, som har en tendens til at skumme (tensioaktive opløsninger).
  • Til pipettering af medier, som volder problemer i pipetter med luftfortrængningprincip
  • Positiv fortrængning princippet sikrer, at resultaterne er reproducerbare uafhængigt af pipetteringshastighed og omgivende betingelser
  • Det flytbare stempel er i direkte kontakt med væsken og fjerner den sidste dråbe fra væggene i kapillærerne eller spidserne
  • Restfugt i kapillærerne eller spidserne er minimal og kan ignoreres, med mindre der er tale om radioaktivt eller smittefarligt medie
  • Certificeret overholdelse med et kvalitetscertifikat
Ordering information: Skal bruges sammen med kapillærer, spidser og stempler, som er beregnet til brug med Transferpettor™.
Product Family Options
Variabel volumen
  • Volumen
    Forøgelse
    Nøjagtighed
    Usikkerhed
    Farvekode
    Til pipettespidser
  • 2,5 - 10 µl
    0,01 µl
    ±1,0 %
    ≤0,8 %
    orange
    10 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
  • 5 - 25
    0,1 µl
    ±0,8 %
    ≤0,5 %
    2 × hvide
    25 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
  • 10 - 50 µl
    0,1 µl
    ±0,6 %
    ≤0,4 %
    grøn
    50 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
  • 20 - 100 µl
    0,1 µl
    ±0,6 %
    ≤0,4 %
    blå
    200 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
  • 100 - 500 µl
    1 µl
    ±0,5 %
    ≤0,2 %
    grøn
    500 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
  • 200 - 1000 µl
    1 µl
    ±0,5 %
    ≤0,2 %
    gul
    1000 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
  • 1000 - 5000 µl
    10 µl
    ±0,5 %
    ≤0,2 %
    rød
    5000 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
  • 2000 - 10000 µl
    10 µl
    ±0,5 %
    ≤0,2 %
    orange
    10000 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
Variable volume with DAKKs certificate
  • Volumen
    Forøgelse
    Nøjagtighed
    Usikkerhed
    Farvekode
    Til pipettespidser
  • 5 - 25
    0,1 µl
    ±0,8 %
    ≤0,5 %
    2 × hvide
    25 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    New Product
    New Product
  • 200 - 1000 µl
    1 µl
    ±0,5 %
    ≤0,2 %
    gul
    1000 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    New Product
    New Product
Fast volumen
  • Volumen
    Forøgelse
    Nøjagtighed
    Usikkerhed
    Farvekode
    Til pipettespidser
  • 1 µl
    -
    ±4,0 %
    ≤4,0 %
    hvid
    5 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
  • 2 µl
    -
    ±2,5 %
    ≤2,0 %
    hvid
    5 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
  • 5 µl
    -
    ±1,0 %
    ≤0,8 %
    hvid
    5 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
  • 10 µl
    -
    ±1,0 %
    ≤0,8 %
    orange
    10 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
  • 20 µl
    -
    ±0,8 %
    ≤0,5 %
    sort
    20 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
  • 25 µl
    -
    ±0,8 %
    ≤0,4 %
    2 × hvide
    25 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
  • 50 µl
    -
    ±0,6 %
    ≤0,4 %
    grøn
    50 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
  • 100 µl
    -
    ±0,6 %
    ≤0,4 %
    blå
    200 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
  • 200 µl
    -
    ±0,5 %
    ≤0,2 %
    rød
    200 µl
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 1 Items
       2.130,00 kr
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3377
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µl
    1 * 3 Items - 169,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3387
    Transferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µl
    1 * 10 Items - 211,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3388
    Transferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µl
    1 * 10 Items - 211,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3389
    Transferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µl
    1 * 10 Items - 211,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3390
    Transferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µl
    1 * 10 Items - 211,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3370
    Glass capillaries
    10 µl
    orange
    1 * 100 Items - 333,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3369
    Glass capillaries
    1 / 2 / 5 µl
    hvid
    1 * 100 Items - 333,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3371
    Glass capillaries
    20 µl
    sort
    1 * 100 Items - 333,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3373
    Glass capillaries
    50 µl
    grøn
    1 * 100 Items - 333,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3374
    Glass capillaries
    100 / 200 µl
    blå/rød
    1 * 50 Items - 167,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3383
    Transferpettor caps
    100 - 500 µl
    grøn
    1 * 10 Items - 274,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3386
    PP caps
    2000 - 10000 µl
    orange
    1 * 10 Items - 274,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3375
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µl
    1 * 3 Items - 169,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3376
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µl
    1 * 3 Items - 169,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3385
    Transferpettor caps
    1000 - 5000 µl
    rød
    1 * 10 Items - 274,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3384
    PP caps
    200 - 1000 µl
    gul
    1 * 10 Items - 274,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Farvekode
  • 613-3372
    Glass capillaries
    25 µl
    2 × hvide
    1 * 100 Items - 333,00 kr
  •  
    Til
  • 613-3378
    4 Transferpettor™ op til 200 µl med tilbehør
    1 * 1 Items - 2.100,00 kr
  •  
    Til
  • 613-3391
    2 Transferpettor™ 0,5 til 10 ml med tilbehør
    1 * 1 Items - 1.380,00 kr