Orders LinkContactUsLinkComponent
Øje, 3×
Øje, 3×
Øje i 6 dele, 90×90×150 mm
Katalog # 761-0005
Marketsource
Leverandør:   3B Scientific
Øje, 3×
Katalog # 761-0005
Leverandør:  3B Scientific
Marketsource
Øje, 3×
Øje, 3×
Øje i 6 dele, 90×90×150 mm
Price
739,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Denne model kan deles i scleras to halvdele med cornea og øjenmusklernes ligamenter, begge halvdele af choroidea med iris og retina, linse og humor vitreus.
  • På stativ
  • 3 gange naturlig størrelse
  • 6 dele
Dimensions: 9×9×15 cm
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Øje i 6 dele
  • B×D×H:
    90×90×150 mm