Øje, 3×
Øje i 6 dele, 90×90×150 mm
Katalog # 761-0005
Marketsource
Leverandør: 3B Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Denne model kan deles i scleras to halvdele med cornea og øjenmusklernes ligamenter, begge halvdele af choroidea med iris og retina, linse og humor vitreus.
- På stativ
- 3 gange naturlig størrelse
- 6 dele
Dimensions: 9×9×15 cm
Specifikationer
- Beskrivelse:Øje i 6 dele
- B×D×H:90×90×150 mm