Mortar grinder, RM 200
RM 200, 230 V 50 Hz
Catalog # 412-2909
Supplier: Retsch GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
Mørtelkværnen RM 200 findeler uorganiske og organiske stoffer til analytisk finhed. Den kan blande og homogenisere pulvere, suspensioner og pastaer. Kværnen er også ideel til ensartet triturering af homøopatiske og farmaceutiske produkter. Afhængig af prøven kan mængder fra ca. 10 ml op til 190 ml kan behandles i RM 200.
- Dry, wet and cryogenic grinding
- Reproducible results due to adjustable pestle and scraper pressure
- Easy exchange of mortar and pestle without tools
- Closed, dust tight grinding chamber with windows
- Wide range of materials for contamination-free grinding
* Depending on feed material and instrument configurations/settings
Ordering information: Pistiller og mortere bestilles separat.
Caution: * Afhænger af indføringsmaterialet og instrumentets konfiguration/indstillinger
Specifications
- Beskrivelse:RM 200, 230 V 50 Hz
- Seq:001
- Cat. No.:412-2909
- Strømforsyning:230 V
- Materialets indføringsstørrelse:<8 mm
- Indstilling af formalingstid:Kontinuerlig, 1 - 99
- B×D×H:400×370×480 mm
- Slutfindeling:<10 µm
- Hastighed:100 min⁻¹
- Vægt:~24 kg (without grinding set)
- Model:RM 200
- Batch-størrelse/indføringsmængde:10 - 190 ml
- Effektforbrug:250 W
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice