Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Leverandør:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Leverandør:  IKA
Certifikater
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Til
    Tilgængelighed
    Price
  • 412-0001
    Ekstra 80 ml formalingskammer
    Ekstra 80 ml formalingskammer
    til lavtemperaturapplikationer (-200 °C). ETFE og forstærket glasfiber med indløb af rustfrit stål, med god kemisk resistens
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.360,00 kr
    4.360,00 kr
    1 * 1 Items
       4.360,00 kr
  • 412-1112
    250 ml formalingskammer
    250 ml formalingskammer
    anvendes sammen med dobbeltpisker 431-2113. Polycarbonat med indløb af rustfrit stål. Ikke egnet til brug sammen med flydende nitrogen
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.900,00 kr
    5.900,00 kr
    1 * 1 Items
       5.900,00 kr
  • 412-1101
    Skæreblad A11.2
    Skæreblad A11.2
    pulverisering af bløde fibrøse materialer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 1 Items
       1.760,00 kr
  • 412-1102
    Pisker A11.3
    Pisker A11.3
    pulverisering af materialer med en Mohs hårdhed på op til 9
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.190,00 kr
    2.190,00 kr
    1 * 1 Items
       2.190,00 kr
  • 412-1100
    Reservepisker A11.1
    Reservepisker A11.1
    pulverisering af materialer med en Mohs hårdhed på op til 6
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 1 Items
       1.050,00 kr
  • 431-2113
    Dobbeltpisker
    Dobbeltpisker
    kan anvendes op til Mohs hårdhed 3. Kan kun bruges med 250 ml formalingskammer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.680,00 kr
    4.680,00 kr
    1 * 1 Items
       4.680,00 kr
  • 431-2114
    Tragt, A 11.7
    Tragt, A 11.7
    til flydende nitrogen, forhindrer sprøjt under hældning
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.410,00 kr
    2.410,00 kr
    1 * 1 Items
       2.410,00 kr