Universalmølle, MF 10 basic
About this item
Universalmølle til kontinuerlig drift med kraftigt drev. Når formalingshovederne anvendes, passerer materialet gennem en udskiftelig sigte i rustfrit stål. Det formalede materiale kan indsamles i en beholder med et NS 29 standardslib.
- Arbejdsflade i rustfrit stål, der er nem at rengøre
- Vælg mellem to hoveder, der kan anvendes med drevet
- Hovederne kan nemt udskiftes
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
: Leveres uden formalingshoveder eller sigter; det nødvendige tilbehør skal bestilles separat.
: * Afhængigt af materialet
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Universalmølle til kontinuerlig drift med kraftigt drev. Når formalingshovederne anvendes, passerer materialet gennem en udskiftelig sigte i rustfrit stål. Det formalede materiale kan indsamles i en beholder med et NS 29 standardslib.
- Arbejdsflade i rustfrit stål, der er nem at rengøre
- Vælg mellem to hoveder, der kan anvendes med drevet
- Hovederne kan nemt udskiftes
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
: Leveres uden formalingshoveder eller sigter; det nødvendige tilbehør skal bestilles separat.
: * Afhængigt af materialet
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 412-1130
- 412-1128
- 412-1129
- 412-1131
- 412-1132
- Maks. indføringsstørrelse:
- 15 mm (skæring)*
10 mm (slag)* - 15 mm (skæring)*
10 mm (slag)* - 15 mm (skæring)*
10 mm (slag)*
- Omdrejningshastighed:
- 22,5 m/s (skæring)
31,4 m/s (slag) - 22,5 m/s (skæring)
31,4 m/s (slag) - 22,5 m/s (skæring)
31,4 m/s (slag)
- Driftscyklus til/fra:
- 120/30 min*
- 120/30 min*
- 120/30 min*
- Motoreffekt input/output:
- 1000/500 W
- 1000/500 W
- 1000/500 W
- Overbelastningsbeskyttelse:
- Ja
- Ja
- Ja
- Hastighedsområde:
- 3000 - 6500 min⁻¹
- 3000 - 6500 min⁻¹
- 3000 - 6500 min⁻¹
- B×D×H:
- 320×300×380 mm
- 320×300×380 mm
- 320×300×380 mm
- Vægt:
- 9,7 kg
- 9,7 kg
- 9,7 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
- BeskrivelseModelTilAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.412-1130Maks. indføringsstørrelse15 mm (skæring)*
10 mm (slag)*Omdrejningshastighed22,5 m/s (skæring)
31,4 m/s (slag)Driftscyklus til/fra120/30 min*Motoreffekt input/output1000/500 WOverbelastningsbeskyttelseJaHastighedsområde3000 - 6500 min⁻¹B×D×H320×300×380 mmVægt9,7 kg - MF 10 basic mikrofin mølle, UK-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.412-1128Maks. indføringsstørrelse15 mm (skæring)*
10 mm (slag)*Omdrejningshastighed22,5 m/s (skæring)
31,4 m/s (slag)Driftscyklus til/fra120/30 min*Motoreffekt input/output1000/500 WOverbelastningsbeskyttelseJaHastighedsområde3000 - 6500 min⁻¹B×D×H320×300×380 mmVægt9,7 kg - MF 10 basic mikrofin mølle, CH-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.412-1129Maks. indføringsstørrelse15 mm (skæring)*
10 mm (slag)*Omdrejningshastighed22,5 m/s (skæring)
31,4 m/s (slag)Driftscyklus til/fra120/30 min*Motoreffekt input/output1000/500 WOverbelastningsbeskyttelseJaHastighedsområde3000 - 6500 min⁻¹B×D×H320×300×380 mmVægt9,7 kg
Formalingshoveder
Product Information
- BeskrivelseModelTilAvailabilityPrice
- Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weightMF 10.1Crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight. Maximum 15 mm granulesLog in for availability1 * 1 Items34.620,00 krSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.412-1131Maks. indføringsstørrelseOmdrejningshastighedDriftscyklus til/fraMotoreffekt input/outputOverbelastningsbeskyttelseHastighedsområdeB×D×HVægt - Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6MF 10.2Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granulesLog in for availability1 * 1 Items31.530,00 krSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.412-1132Maks. indføringsstørrelseOmdrejningshastighedDriftscyklus til/fraMotoreffekt input/outputOverbelastningsbeskyttelseHastighedsområdeB×D×HVægt
Formalingshoveder
Product Information
- Catalog #TilBeskrivelseModelAvailabilityPrice
- Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granulesStainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6MF 10.2Log in for availability1 * 1 Items31.530,00 kr
Sigte
Product Information
- Catalog #ModelBeskrivelseAvailabilityPrice
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseModelAvailabilityPrice
- 412-1138Stainless steel sieve, 2,00 mmSigte MF 2,0Log in for availability1 * 1 Items - 3.070,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseModelAvailabilityPrice
- 412-1135Stainless steel sieve, 3,00 mmSigte MF 3,0Log in for availability1 * 1 Items - 2.960,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseModelAvailabilityPrice
- 412-1136Stainless steel sieve, 1,00 mmSigte MF 1,0Log in for availability1 * 1 Items - 3.170,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseModelAvailabilityPrice
- 412-1137Stainless steel sieve, 0,25 mmSigte MF 0,25Log in for availability1 * 1 Items - 4.360,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseModelAvailabilityPrice
- 412-1133Stainless steel sieve, 0,50 mmSigte MF 0,5Log in for availability1 * 1 Items - 3.280,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 412-1132Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granulesLog in for availability1 * 1 Items - 31.530,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseModelAvailabilityPrice
- IKAA2939600Stainless steel sieve, 4,00 mmSigte MF 4,0Log in for availability1 * 1 Items - 2.850,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTilAvailabilityPrice
- 412-1131Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weightCrushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight. Maximum 15 mm granulesLog in for availability1 * 1 Items - 34.620,00 kr