Orders LinkContactUsLinkComponent
Universalmøller, M 20
Leverandør:   IKA
Universalmøller, M 20
Leverandør:  IKA
Certifikater
Universalmøller, M 20
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Denne analysemølle med kammer i rustfrit stål er egnet til tørmaling af hårde og sprøde stoffer.
  • Der kan anvendes to formalingskamre på skift med ét drev
  • Formalingskamre med to vægge kan vandafkøles vha. to slangeadaptere
  • Udtageligt kammer, der er nemt at rengøre
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
 : Leveres med M21 skæreblad Der fås en bred vifte af tilbehør, som bestilles separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 412-1120
  • 412-1103
  • Maks. indføringsstørrelse:
  • 6 - 7 mm
  • 6 - 7 mm
  • Omdrejningshastighed:
  • 72 m/s
  • 72 m/s
  • Driftscyklus til/fra, med afkøling:
  • 7/10 min
  • 7/10 min
  • Motoreffekt input/output:
  • 440/225 W
  • 440/225 W
  • Overbelastningsbeskyttelse:
  • Strømbegrænsning
  • Strømbegrænsning
  • Hastighed:
  • 20000 min⁻¹ fast
  • 20000 min⁻¹ fast
  • Nyttevolumen:
  • 250 ml
  • 250 ml
  • B×D×H:
  • 170×170×350 mm
  • 170×170×350 mm
  • Vægt:
  • 6,6 kg
  • 6,6 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 412-1120
    M 20 universal mill, EU-plug
    M 20 universal mill, EU-plug
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 60.270,00 kr
    60.270,00 kr
    1 * 1 Items
       60.270,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    412-1120
    Maks. indføringsstørrelse
    6 - 7 mm
    Omdrejningshastighed
    72 m/s
    Driftscyklus til/fra, med afkøling
    7/10 min
    Motoreffekt input/output
    440/225 W
    Overbelastningsbeskyttelse
    Strømbegrænsning
    Hastighed
    20000 min⁻¹ fast
    Nyttevolumen
    250 ml
    B×D×H
    170×170×350 mm
    Vægt
    6,6 kg
  • 412-1103
    M 20 universal mill, UK-plug
    M 20 universal mill, UK-plug
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    412-1103
    Maks. indføringsstørrelse
    6 - 7 mm
    Omdrejningshastighed
    72 m/s
    Driftscyklus til/fra, med afkøling
    7/10 min
    Motoreffekt input/output
    440/225 W
    Overbelastningsbeskyttelse
    Strømbegrænsning
    Hastighed
    20000 min⁻¹ fast
    Nyttevolumen
    250 ml
    B×D×H
    170×170×350 mm
    Vægt
    6,6 kg
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Stjerneformet klipper M 23
    Stjerneformet klipper M 23
    412-1172
    knusning af stoffer f.eks papir, planter, plastic og materiale med en lav rumvægt
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skær af hårdt metal M 22
    Skær af hårdt metal M 22
    412-1164
    knusning af stoffer med Mohs hårdhed på op til 9
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.880,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra skær M 21, rustfrit stål
    Ekstra skær M 21, rustfrit stål
    412-1163
    knusning af stoffer med Mohs hårdhed på op til 5
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 950,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    IKAA20102324
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 292,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra formalingskammer M 20.1
    Ekstra formalingskammer M 20.1
    412-1191
    andet kammer kan rengøres og fyldes mens andre er under behandling
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 42.210,00 kr