ContactUsLinkComponent
Stereozoommikroskoper, SMZ-140/-143
Stereozoommikroskoper, SMZ-140/-143
Supplier:  MOTIC
Certificates
undefined
Stereozoommikroskoper, SMZ-140/-143
Supplier:  MOTIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 632-8740
  • MOTI1100200600834
  • 630-0154
  • MOTI1101002404501
  • 632-9073
  • 630-3036
  • MOTI1100200600813
  • Head:
  • 45° vinklet og 360° rotation
  • 45° vinklet og 360° rotation
  • Eyepieces:
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • Zoom linse:
  • 1× - 4×
  • 1× - 4×
  • Arbejdsafstand:
  • 80 mm
  • 80 mm
  • Fokuseringssystem:
  • Grov og finindstilling
  • Grov og finindstilling
Specifications
Related Information
Stands
Product Information