Orders LinkContactUsLinkComponent
Upright microscopes, 18 series
Upright microscopes, 18 series
Leverandør:   MOTIC
Upright microscopes, 18 series
Leverandør:  MOTIC
Certifikater
Upright microscopes, 18 series
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These upright microscopes are designed for use in education.
  • Efficient LED energy saving lamp
Bestillingsoplysninger: Supplied with dust cover and rechargeable batteries for 50 hours of use.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 632-9053
  • 632-8945
  • 632-8946
  • 630-0081
  • 632-8948
  • 632-8949
  • 632-8950
  • 632-8951
  • 632-8952
  • 632-8953
  • 630-0687
  • 630-0688
  • 630-0689
  • Model:
  • Monokulær
  • Monokulær
  • Binokulær
  • Hoved:
  • 45° vinklet og 360° rotation
  • 45° vinklet og 360° rotation
  • 45° vinklet og 360° rotation
  • Revolver:
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • Objektiver:
  • Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
  • Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
  • Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
  • Kondensor:
  • 0,65 N.A. med irisblænde og filterholder
  • Abbe 1,25 N.A. med irisblænde og filterholder
  • Abbe 1,25 N.A. med irisblænde og filterholder
  • Fokuseringssystem:
  • Grov og finindstilling
  • Grov og finindstilling
  • Grov og finindstilling
  • Belysning:
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
Specifikationer
Product Family Options
Eyepieces
Produktinformation
  • Model
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 632-9053
    Huygens eyepiece
    Huygens eyepiece
    5×/14,5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 234,00 kr
    234,00 kr
    1 * 1 Items
       234,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-9053
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
  • 632-8945
    Eyepiece
    Eyepiece
    10×/18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 234,00 kr
    234,00 kr
    1 * 1 Items
       234,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-8945
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
  • 632-8946
    Mikrometer-okular, 100 inddelinger, 10 mm, WF 10×/18
    Mikrometer-okular, 100 inddelinger, 10 mm, WF 10×/18
    10×/18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 524,00 kr
    524,00 kr
    1 * 1 Items
       524,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-8946
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
  • 630-0081
    Widefield eyepiece
    Widefield eyepiece
    20×/11
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 428,00 kr
    428,00 kr
    1 * 1 Items
       428,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-0081
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
Objectives
Produktinformation
  • Model
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 632-8948
    Achromatic objective
    Achromatic objective
    4×/0,10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 170,00 kr
    170,00 kr
    1 * 1 Items
       170,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-8948
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
  • 632-8949
    Achromatic objective
    Achromatic objective
    10×/0,25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 258,00 kr
    258,00 kr
    1 * 1 Items
       258,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-8949
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
  • 632-8950
    Achromatic objective
    Achromatic objective
    20×/0,40
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 371,00 kr
    371,00 kr
    1 * 1 Items
       371,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-8950
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
  • 632-8951
    Achromatic objective
    Achromatic objective
    40×/0,65
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 371,00 kr
    371,00 kr
    1 * 1 Items
       371,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-8951
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
  • 632-8952
    Achromatic objective
    Achromatic objective
    60×/0,85
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 444,00 kr
    444,00 kr
    1 * 1 Items
       444,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-8952
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
  • 632-8953
    Achromatic objective
    Achromatic objective
    100×/1,25 (I)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 444,00 kr
    444,00 kr
    1 * 1 Items
       444,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    632-8953
    Model
    Hoved
    Revolver
    Objektiver
    Kondensor
    Fokuseringssystem
    Belysning
    LED
Produktinformation
  • Model
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 630-0687
    Upright microscope
    Upright microscope
    Monokulær
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 1 Items
       2.110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-0687
    Model
    Monokulær
    Hoved
    45° vinklet og 360° rotation
    Revolver
    4 positioner
    Objektiver
    Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
    Kondensor
    0,65 N.A. med irisblænde og filterholder
    Fokuseringssystem
    Grov og finindstilling
    Belysning
    LED
  • 630-0688
    Upright microscope
    Upright microscope
    Monokulær
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.880,00 kr
    2.880,00 kr
    1 * 1 Items
       2.880,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-0688
    Model
    Monokulær
    Hoved
    45° vinklet og 360° rotation
    Revolver
    4 positioner
    Objektiver
    Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
    Kondensor
    Abbe 1,25 N.A. med irisblænde og filterholder
    Fokuseringssystem
    Grov og finindstilling
    Belysning
    LED
  • 630-0689
    Upright microscope
    Upright microscope
    Binokulær
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.650,00 kr
    3.650,00 kr
    1 * 1 Items
       3.650,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-0689
    Model
    Binokulær
    Hoved
    45° vinklet og 360° rotation
    Revolver
    4 positioner
    Objektiver
    Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
    Kondensor
    Abbe 1,25 N.A. med irisblænde og filterholder
    Fokuseringssystem
    Grov og finindstilling
    Belysning
    LED
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Widefield eyepiece
    Widefield eyepiece
    632-9055
    15× (12 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 234,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Huygens eyepiece
    Huygens eyepiece
    632-9053
    5×/14,5
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 234,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Eyepiece
    Eyepiece
    632-8945
    10×/18
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 234,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Widefield eyepiece
    Widefield eyepiece
    630-0081
    20×/11
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 428,00 kr