Orders LinkContactUsLinkComponent
Mikroskop-software til sammenligning, Trace
Trace-software
  630-3042
 :   MOTIC
Mikroskop-software til sammenligning, Trace
  630-3042
 :  MOTIC
Mikroskop-software til sammenligning, Trace
Mikroskop-software til sammenligning, Trace
Trace-software
1.140,00 kr
1 * 1 Items
Trace-softwaren giver dig mulighed for at forbinde to eller flere Moticams eller flere digitale mikroskoper til din computer for at få live billedsammenligning.
  • Omdanner dit mikroskop til et sammenlignende mikroskop og er en økonomisk indgang til det retsmedicinske undervisningsfelt
  • Mere end blot billedsammenligning. Du kan overlejre billeder i realtid og retouchere dem
  • Godtgør ægtheden af en håndskrift på få sekunder, eller brug den til at afgøre, om to stykker stof er fra samme batch
  • Nemme at installere og bruge. Trace tilbyder en komplet platform til evaluering af rapporter, som er baseret på sammenligning af billeder, med præcise måle- og redigeringsværktøjer
  • Fungerer på PC eller MAC...
  • Beskrivelse:
    Trace-software