Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Lyskilder
Halogenlamper
Kolde lyskilder
Print
Kolde lyskilder
Halogen-pære, 15 V, 150 W
Katalog # 631-0518
Leverandør:
SCHOTT AG Lighting and imaging
Kolde lyskilder
Katalog # 631-0518
Leverandør:
SCHOTT AG Lighting and imaging
Return to Top
Kolde lyskilder
Halogen-pære, 15 V, 150 W
Specifikationer
Gå til:
Specifikationer
Price
224,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
1 * 1 Items
-
+
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikationer
Beskrivelse:
Halogen-pære
Seq:
852
Effekt:
150 W
Spænding:
15 V
Hypodermic needles, Agani™
#: 613-5386
Leverandør: TERUMO