Mikropladedispenser, Multidrop® Combi nL
Multidrop® Combi nL
Catalog # 736-0905
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Mikropladedispenser, Multidrop® Combi nL
Catalog # 736-0905
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Multidrop® Combi nL leverer ensartet dispensering med højt gennemløb af nano-volumener i 1536-, 384- og 96-brønds plader til laboratorier inden for biotek- og medicinalindustrien. Combi nL er fleksibel, da den kan dispensere i plader med variabel højde og giver brugeren mulighed for at dispensere efter rækker eller søjler eller i individuelle brønde.
- Præcis dispensering, med trykbeholder og ventilteknologi, i intervallet 50 nl til 50 µl
- Højt prøvegennemløb - kan integreres med en række robotplatforme
- Kan dispensere alle almindelige reagenser, fortyndinger, buffere, proteinopløsninger, celler og perler
- Enkel betjening - grafisk display med brugervenlige, menustyrede valg eller med fleksibel FILLit PC-software
- Reducerede udgifter til reagenser - lavt dispenseringsvolumen og minimale dødvolumener
Specifications
- Beskrivelse:Multidrop® Combi nL
- Cat. No.:736-0905
- Miljøcertificering:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning