Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring magnifiers
Measuring magnifiers
Leverandør:   ESCHENBACH OPTIK
Measuring magnifiers
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK
Certifikater
Measuring magnifiers
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These technical magnifiers can be used for every standard application.
  • Achromatic lens made of high quality silicate for a distortion-free image with pinpoint clarity
  • Fine focusing via easy-grip focusing ring
  • Housing made from glass fibre reinforced polyamide
There are different precision scales available for use with the magnifiers.
Ordering information: Supplied with standard crosshair scale (no. 115201), measuring range 20 mm, 1/10 mm graduation.
Product Family Options
Produktinformation
  • Forstørrelse
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 630-8271
    Precision scale magnifier
    Precision scale magnifier
    23 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 1 Items
       1.280,00 kr
  • 630-8270
    Precision scale magnifier
    Precision scale magnifier
    10×
    23 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 1 Items
       1.440,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Crosshair scale (Ø = 23 mm)
    Crosshair scale (Ø = 23 mm)
    630-8276
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Multi scale (Ø = 23 mm)
    Multi scale (Ø = 23 mm)
    630-8278
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Metric hole scale (Ø = 23 mm)
    Metric hole scale (Ø = 23 mm)
    630-8277
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Straight line scale (Ø = 23 mm)
    Straight line scale (Ø = 23 mm)
    630-8279
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 430,00 kr