Orders LinkContactUsLinkComponent
Blow lamp, X 2000
Leverandør:   CAMPING GAZ
Blow lamp, X 2000
Leverandør:  CAMPING GAZ
Certifikater
Blow lamp, X 2000
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Multi-purpose blowtorch for soft and hard soldering and many other applications.
  • Handle made of polypropylene for high impact resistance
  • One-hand operation of the adjustment knob
  • Gas consumption: 120 g/h
  • Flame temperatures up to 1750 °C
Butane cartridge available separately.
Run time: >1 h 40 min
Weight: 380 g
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • CAMP2201877
    Soudogaz® Blow lamp X 2000
    Soudogaz® Blow lamp X 2000
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 358,00 kr
    358,00 kr
    1 * 1 Items
       358,00 kr
  • CAMP2201878
    Soudogaz® Blow lamp X 2000 PZ
    Soudogaz® Blow lamp X 2000 PZ
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 492,00 kr
    492,00 kr
    1 * 1 Items
       492,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • C206, kapacitet 190 g, til bunsenbrænder 206 og X 2000 blæselamper
    C206, kapacitet 190 g, til bunsenbrænder 206 og X 2000 blæselamper
    451-2001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 38,20 kr