Orders LinkContactUsLinkComponent
Burner, Teclu
Burner, Teclu
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Burner, Teclu
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Burner, Teclu
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
  • With air regulation valve and throttle screw
  • Without pilot light
Height: 165 mm
Product Family Options
DIN type
Produktinformation
  • Til
    Ø hoved
    Tilgængelighed
    Price
  • 451-1341
    Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, tubing Ø 14 mm
    Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, tubing Ø 14 mm
    Naturgas
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 599,00 kr
    599,00 kr
    1 * 1 Items
       599,00 kr
  • 451-1343
    Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, tubing Ø 14 mm
    Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, tubing Ø 14 mm
    Propangas
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 599,00 kr
    599,00 kr
    1 * 1 Items
       599,00 kr
Produktinformation
  • Til
    Ø hoved
    Tilgængelighed
    Price
  • USBE1200
    Teclu burner with air regulation, natural gas, tubing Ø 14 mm
    Teclu burner with air regulation, natural gas, tubing Ø 14 mm
    Naturgas
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 1 Items
       490,00 kr
  • USBE1201
    Teclu burner with air regulation, propane gas, tubing Ø 14 mm
    Teclu burner with air regulation, propane gas, tubing Ø 14 mm
    Propan
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 1 Items
       490,00 kr
  • 451-0086
    Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, tubing Ø 14 mm
    Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, tubing Ø 14 mm
    Naturgas
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 539,00 kr
    539,00 kr
    1 * 1 Items
       539,00 kr
  • 451-0087
    Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, tubing Ø 14 mm
    Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, tubing Ø 14 mm
    Propangas
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 539,00 kr
    539,00 kr
    1 * 1 Items
       539,00 kr
  • 451-1366
    Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, head Ø 32 mm, tubing Ø 19 mm
    Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, head Ø 32 mm, tubing Ø 19 mm
    Naturgas
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 1 Items
       1.010,00 kr
  • 451-0088
    Teclu burner with air regulation needle valve, all gases, tubing Ø 14 mm
    Teclu burner with air regulation needle valve, all gases, tubing Ø 14 mm
    Alle gasser
    17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 665,00 kr
    665,00 kr
    1 * 1 Items
       665,00 kr
  • USBE1301
    Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, head Ø 32 mm, tubing Ø 19 mm
    Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, head Ø 32 mm, tubing Ø 19 mm
    Propan
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 1 Items
       1.010,00 kr