Varmeforsegling af mikroplader, ALPS™ 50V
Catalog # 732-0996
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specifications
- Beskrivelse:ALPS™ 50V
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Driftstemperatur:18...30 °C
- Vægt:7,2 kg
- B×D×H:220×321×425 mm
- Pakn:1
Specifications
About this item
Varmforsegling, som tilbyder overlegen prøvebeskyttelse for ved opbevarings- og reaktionsplader i applikationer, herunder præparatopbevaring, prøvearkivering og PCR. ALPS™ 50V manuel varmeforsegling til mikroplader er designet til at levere konsistent forsegling i applikationer med lille produktionsmængde.
- Giver sikre og tætte forseglinger omkring de enkelte brønde og eliminerer tab af prøve ved fordampning og krydskontaminering brøndene imellem
- Kompakt og bærbar
- Simple touch-pad-knapper justerer forseglingstemperatur og -tid, og en akustisk alarm angiver, når forseglingen er færdig
- Ergonomisk designet håndtag med modvægt reducerer operatørens arbejde og minimerer belastningen
- Gør det muligt at forsegle et bredt udvalg af plader i forskellige højder, når de er understøttet af pladebærere (fås separat)
Delivery: Supplied with plate carrier for non skirted PCR plates (which is also available separately).