Orders LinkContactUsLinkComponent
Passive gas detectors, Dositubes
Passive gas detectors, Dositubes
Leverandør:   GASTEC
Passive gas detectors, Dositubes
Leverandør:  GASTEC
Certifikater
Passive gas detectors, Dositubes
22 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The dositubes are used to measure time-weighted average (TWA) gas concentrations over longer periods.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
The Dositubes use the principle of the natural diffusion of gas.
A Dositube is a glass tube of a specific inner diameter that is filled with a diffuser and chemical reagent in parallel that enable gas to disperse at a constant rate resulting in a longer discolouration and better demarcation. The passive Dositube can then be positioned in the worker's breathing zone where it can be attached with a holder and collar clip.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 151-0089
  • 151-0084
  • 151-0090
  • 151-0093
  • 151-0078
  • 151-0076
  • 151-0080
  • 151-0079
  • 151-0083
  • 151-0082
  • 151-0075
  • 151-0074
  • 151-0081
  • 151-0086
  • 151-0094
  • 151-0088
  • 151-0073
  • 151-0091
  • 151-0062
  • 151-0077
  • 151-0072
  • 151-0087
  • Måletid:
  • 1 - 5 h
  • 1 - 10 h
  • 1 - 10 h
  • 1 - 10 h
  • 1 -10 h
  • 1 - 8 h
  • 1 - 8 h
  • 1 - 8 h
  • 0,5 - 10 h
  • 0,5 - 24 h
  • 1 - 8 h
  • 1 - 8 h
  • 0,5 - 48 h
  • 0,5 - 10 h
  • 1 - 48 h
  • 1 - 10 h
  • 1 - 10 h
  • 0,5 - 24 h
  • 1 - 10 h
  • 1 - 10 h
  • 1 - 10 h
  • 1 - 10 h
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Parameter
    Område
    Tilgængelighed
    Price
  • 151-0089
    Svovldioxid (5DH)
    Svovldioxid (5DH)
    Sulphur dioxide
    10 - 600 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0089
    Måletid
    1 - 5 h
  • 151-0084
    Hydrogenperoxid (32D)
    Hydrogenperoxid (32D)
    Hydrogen peroxide
    0,5 - 40 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0084
    Måletid
    1 - 10 h
  • 151-0090
    Eddikesyre (81D)
    Eddikesyre (81D)
    Acetic acid
    0,5 - 100 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0090
    Måletid
    1 - 10 h
  • 151-0093
    Nitrogendioxid (9D)
    Nitrogendioxid (9D)
    Nitrogen dioxide
    0,1 - 30 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0093
    Måletid
    1 - 10 h
  • 151-0078
    Methylethylketon (152D)
    Methylethylketon (152D)
    Methyl ethyl ketone
    2 - 600 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0078
    Måletid
    1 -10 h
  • 151-0076
    Hydrogenchlorid (14D)
    Hydrogenchlorid (14D)
    Hydrogen chloride
    1 - 100 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0076
    Måletid
    1 - 8 h
  • 151-0080
    Hydrogenfluorid (17D)
    Hydrogenfluorid (17D)
    Hydrogen fluoride
    1 - 100 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0080
    Måletid
    1 - 8 h
  • 151-0079
    Butadien (174D)
    Butadien (174D)
    Ethylene
    1,56 - 240 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0079
    Måletid
    1 - 8 h
  • 151-0083
    Kuldioxid (5D)
    Kuldioxid (5D)
    Carbon dioxide
    0,02 - 16 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0083
    Måletid
    0,5 - 10 h
  • 151-0082
    Kulmonoxid (1DL
    Kulmonoxid (1DL
    Carbon monoxide
    0,4 - 400 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0082
    Måletid
    0,5 - 24 h
  • 151-0075
    Perchlorethylen (133D)
    Perchlorethylen (133D)
    Perchlorethylene
    3 - 300 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0075
    Måletid
    1 - 8 h
  • 151-0074
    Trichlorethylen (132D)
    Trichlorethylen (132D)
    Trichloroethylene
    3 - 300 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0074
    Måletid
    1 - 8 h
  • 151-0081
    Kulmonoxid (1D)
    Kulmonoxid (1D)
    Carbon monoxide
    1,04 - 2000 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0081
    Måletid
    0,5 - 48 h
  • 151-0086
    Ammoniak (3D)
    Ammoniak (3D)
    Ammonia
    2,5 - 1000 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0086
    Måletid
    0,5 - 10 h
  • 151-0094
    Hydrogensulfid (4D)
    Hydrogensulfid (4D)
    Hydrogen sulphide
    0,2 - 200 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0094
    Måletid
    1 - 48 h
  • 151-0088
    Svovldioxid (5D)
    Svovldioxid (5D)
    Sulphur dioxide
    10 - 600 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0088
    Måletid
    1 - 10 h
  • 151-0073
    HCN (12D)
    HCN (12D)
    Hydrogen cyanide
    1 - 200 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0073
    Måletid
    1 - 10 h
  • 151-0091
    Chlor (8D)
    Chlor (8D)
    Chlorine
    0,08 - 100 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0091
    Måletid
    0,5 - 24 h
  • 151-0062
    Formaldehyd (91D)
    Formaldehyd (91D)
    Formaldehyde
    0,2 - 40 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0062
    Måletid
    1 - 10 h
  • 151-0077
    Acetone (151D)
    Acetone (151D)
    Acetone
    5 - 1500 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0077
    Måletid
    1 - 10 h
  • 151-0072
    Toluen (122D)
    Toluen (122D)
    Toluene
    10 - 2000 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0072
    Måletid
    1 - 10 h
  • 151-0087
    Ammoniak (3DL)
    Ammoniak (3DL)
    Ammonia
    0,1 - 10 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 10 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0087
    Måletid
    1 - 10 h
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Parameter
    Område
    Tilgængelighed
    Price
  • Eddikesyre (81D)
    Eddikesyre (81D)
    151-0090
    Acetic acid
    0,5 - 100 ppm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 486,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til Dositube
    Holder til Dositube
    151-0095
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 364,00 kr