Vejeborde til mikro- og analysevægte
Om denne vare
High performance-mikro- og analysevægte bør anbringes på steder, hvor der er mindst mulig forstyrrende vibrationer, for at sikre aflæsningernes stabilitet. YWT01 vægtbordet har en robust træramme med en praktisk skuffe til opbevaring af lodder (op til 200 g) med en indsats af poleret sten.
- Overfladen er nem at rengøre
- Hurtige stabiliseringstider
Bestillingsoplysninger: Assembly is not included.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
High performance-mikro- og analysevægte bør anbringes på steder, hvor der er mindst mulig forstyrrende vibrationer, for at sikre aflæsningernes stabilitet. YWT01 vægtbordet har en robust træramme med en praktisk skuffe til opbevaring af lodder (op til 200 g) med en indsats af poleret sten.
- Overfladen er nem at rengøre
- Hurtige stabiliseringstider
Bestillingsoplysninger: Assembly is not included.
Product Family Options
Produktinformation
- B×D×HVægtTilgængelighedPrice
- 611-1131YWT03 vægtbord, fremstillet af støbt sten med vibrationsdæmpereYWT03 vægtbord, fremstillet af støbt sten med vibrationsdæmpere900×600×760 mm238Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items20.090,00 kr
- 611-1702YWT09 vægtbord, træramme med forsænket støbt stenpladeYWT09 vægtbord, træramme med forsænket støbt stenplade900×750×750 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items18.500,00 kr