Hyldesystemer, Quick, MetroMax Q
Supplier: Metro International
Certificates
About this item
Enkel opsætning ved hjælp af et klemmelås system - uden brug af værktøj.
- Hyldehøjden kan ændres på få minutter
- Leveres med 4 hylder
- Belastningskapacitet: Fra 270 kg til 360 kg, afhængigt af størrelsen på hyldesystemet
Plastbelagt stål, korrosionssikker.
Frequently Bought Together