Elektroder, 2-Needle Array™
2-Needle Array elektroder er elektroder af nåletypen, som er specifikt designet til opgaver med in vivo levering af lægemidler eller gener. Elektroderne består af et genanvendeligt 2-Needle Array håndtag og sterile 2-Needle Arrays (engangsbrug).
- Elektrode i rustfrit stål, håndtag i Delrin®
- Simpel, prisbillig og sikker non-viral teknik til in vivo genoverførsel ved direkte indsprøjtning af plasmid DNA i muskelvæv
Elektroden fås i to størrelser. 5 mm 2-Needle Array og håndtag anbefales til små muskelmasser som f.eks. i tibialis hos mus. 10 mm 2-Needle Array og håndtag anbefales til større muskelmasser som f.eks. gastronemus hos rotter.
Generatorkompatibilitet: ECM® 830, ECM® 2001
Spændingsområde: 0 - 500 V
Pulslængdeområde: 10 µsek til 99 msek i PBS
Håndtag, længde: 8 cm
Nål, længde: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm
2-Needle Array elektroder er elektroder af nåletypen, som er specifikt designet til opgaver med in vivo levering af lægemidler eller gener. Elektroderne består af et genanvendeligt 2-Needle Array håndtag og sterile 2-Needle Arrays (engangsbrug).
- Elektrode i rustfrit stål, håndtag i Delrin®
- Simpel, prisbillig og sikker non-viral teknik til in vivo genoverførsel ved direkte indsprøjtning af plasmid DNA i muskelvæv
Elektroden fås i to størrelser. 5 mm 2-Needle Array og håndtag anbefales til små muskelmasser som f.eks. i tibialis hos mus. 10 mm 2-Needle Array og håndtag anbefales til større muskelmasser som f.eks. gastronemus hos rotter.
Generatorkompatibilitet: ECM® 830, ECM® 2001
Spændingsområde: 0 - 500 V
Pulslængdeområde: 10 µsek til 99 msek i PBS
Håndtag, længde: 8 cm
Nål, længde: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm
Product Family Options
- Beskrivelse
- 2-Needle Array™ håndtag, 10 mm mellemrum1 * 1 Items3.350,00 kr
- 2-Needle Array™, 10 mm mellemrum (kræver 2-Needle Array™ håndtag)1 * 6 Items2.700,00 kr
- 2-Needle Array™ håndtag, 5 mm mellemrum1 * 1 Items3.070,00 kr
- 2-Needle Array™, 5 mm mellemrum (kræver 2-Needle Array™ håndtag)1 * 6 Items2.700,00 kr