Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for FlashGel™ system
Accessories for FlashGel™ system
Leverandør:   LONZA
Accessories for FlashGel™ system
Leverandør:  LONZA
Certifikater
Accessories for FlashGel™ system
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • LONZ57068
  • LONZ57069
  • 733-1609
  • 733-1616
  • 733-1622
  • 733-1621
  • 733-1620
  • 733-1734
  • 733-1619
  • LONZ57060
  • 733-1623
  • LONZ57064
  • 733-1739
  • Separationsområde (bp):
  • 1,2% agarose: 50 - 4000
    2,2% agarose: 10 - 1000
  • 1.2% agarose: 50-4000
    2.2% agarose: 10-1000
  • 1.2% agarose: 50-4000
    2.2% agarose: 10-1000
  • 1.2% agarose: 50-4000
    2.2% agarose: 10-1000
  • Opbevaring (kassetter):
  • Room temperature for up to 5 months from manufacture
  • Room temperature for up to 5 months from manufacture
  • Room temperature for up to 5 months from manufacture
  • Room temperature for up to 5 months from manufacture
  • Brøndvolumen:
  • 2 - 5 µl
  • 2 - 5 µl
  • 2 - 5 µl
  • 2 - 5 µl
  • 2 - 5 µl
  • Gelstørrelse B×D×H:
  • 84x70x2 mm
  • 84×70×2 mm
  • 84x70x2 mm
  • 84x70x2 mm
  • 84×70×2 mm
  • Kassettestørrelse B×D×H:
  • 107×115×17 mm
  • 107×115×17 mm
  • 107×115×17 mm
  • 107×115×17 mm
  • 107×115×17 mm
  • Dock-størrelse B×D×H:
  • 120×134×54 mm
  • 120×134×54 mm
  • 120×134×54 mm
  • 120×134×54 mm
  • 120×134×54 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • LONZ57068
    FlashGel™ power supply
    FlashGel™ power supply
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 10.120,00 kr
    10.120,00 kr
    1 * 1 Each
       10.120,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LONZ57068
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    Gelstørrelse B×D×H
    Kassettestørrelse B×D×H
    Dock-størrelse B×D×H
  • LONZ57069
    FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dock
    FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dock
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 19.930,00 kr
    19.930,00 kr
    1 * 1 Each
       19.930,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LONZ57069
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    Gelstørrelse B×D×H
    Kassettestørrelse B×D×H
    Dock-størrelse B×D×H
  • 733-1609
    FlashGel™ dock
    FlashGel™ dock
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.150,00 kr
    13.150,00 kr
    1 * 1 Items
       13.150,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1609
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    2 - 5 µl
    Gelstørrelse B×D×H
    84x70x2 mm
    Kassettestørrelse B×D×H
    107×115×17 mm
    Dock-størrelse B×D×H
    120×134×54 mm
  • 733-1616
    FlashGel™ DNA marker (50 bp to 1 Kb), for 2,2% cassettes
    FlashGel™ DNA marker (50 bp to 1 Kb), for 2,2% cassettes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 µl
    1 * 500 µl - 4.140,00 kr
    4.140,00 kr
    1 * 500 µl
       4.140,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1616
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    Gelstørrelse B×D×H
    Kassettestørrelse B×D×H
    Dock-størrelse B×D×H
  • 733-1622
    FlashGel™ DNA marker (100 bp to 3 Kb), for 2 tier cassettes
    FlashGel™ DNA marker (100 bp to 3 Kb), for 2 tier cassettes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 µl
    1 * 500 µl - 4.140,00 kr
    4.140,00 kr
    1 * 500 µl
       4.140,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1622
    Separationsområde (bp)
    1,2% agarose: 50 - 4000
    2,2% agarose: 10 - 1000
    Opbevaring (kassetter)
    Room temperature for up to 5 months from manufacture
    Brøndvolumen
    2 - 5 µl
    Gelstørrelse B×D×H
    84×70×2 mm
    Kassettestørrelse B×D×H
    107×115×17 mm
    Dock-størrelse B×D×H
    120×134×54 mm
  • 733-1621
    FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp to 1500 bp), 50 applications
    FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp to 1500 bp), 50 applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 µl
    1 * 250 µl - 3.480,00 kr
    3.480,00 kr
    1 * 250 µl
       3.480,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1621
    Separationsområde (bp)
    1.2% agarose: 50-4000
    2.2% agarose: 10-1000
    Opbevaring (kassetter)
    Room temperature for up to 5 months from manufacture
    Brøndvolumen
    2 - 5 µl
    Gelstørrelse B×D×H
    84x70x2 mm
    Kassettestørrelse B×D×H
    107×115×17 mm
    Dock-størrelse B×D×H
    120×134×54 mm
  • 733-1620
    FlashGel™ DNA marker (100 bp to 4 Kb), for 1.2% cassettes
    FlashGel™ DNA marker (100 bp to 4 Kb), for 1.2% cassettes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 µl
    1 * 500 µl - 3.480,00 kr
    3.480,00 kr
    1 * 500 µl
       3.480,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1620
    Separationsområde (bp)
    1.2% agarose: 50-4000
    2.2% agarose: 10-1000
    Opbevaring (kassetter)
    Room temperature for up to 5 months from manufacture
    Brøndvolumen
    2 - 5 µl
    Gelstørrelse B×D×H
    84x70x2 mm
    Kassettestørrelse B×D×H
    107×115×17 mm
    Dock-størrelse B×D×H
    120×134×54 mm
  • 733-1734
    RNA-markør (0,5 bp til 9 KB)
    RNA-markør (0,5 bp til 9 KB)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 6.460,00 kr
    6.460,00 kr
    1 * 1 Each
       6.460,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1734
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    Gelstørrelse B×D×H
    Kassettestørrelse B×D×H
    Dock-størrelse B×D×H
  • 733-1619
    FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)
    FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 2.770,00 kr
    2.770,00 kr
    1 * 5 mL
       2.770,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1619
    Separationsområde (bp)
    1.2% agarose: 50-4000
    2.2% agarose: 10-1000
    Opbevaring (kassetter)
    Room temperature for up to 5 months from manufacture
    Brøndvolumen
    2 - 5 µl
    Gelstørrelse B×D×H
    84×70×2 mm
    Kassettestørrelse B×D×H
    107×115×17 mm
    Dock-størrelse B×D×H
    120×134×54 mm
  • LONZ57060
    FlashGel™ recovery buffer, 2× 500 μl
    FlashGel™ recovery buffer, 2× 500 μl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 µl
    1 * 1.000 µl - 2.940,00 kr
    2.940,00 kr
    1 * 1.000 µl
       2.940,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LONZ57060
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    Gelstørrelse B×D×H
    Kassettestørrelse B×D×H
    Dock-størrelse B×D×H
  • 733-1623
    RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
    RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 µl
    1 * 50 µl - 3.810,00 kr
    3.810,00 kr
    1 * 50 µl
       3.810,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1623
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    Gelstørrelse B×D×H
    Kassettestørrelse B×D×H
    Dock-størrelse B×D×H
  • LONZ57064
    FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and mask
    FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and mask
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 7.990,00 kr
    7.990,00 kr
    1 * 1 Each
       7.990,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LONZ57064
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    Gelstørrelse B×D×H
    Kassettestørrelse B×D×H
    Dock-størrelse B×D×H
  • 733-1739
    Formaldehyde sample buffer
    Formaldehyde sample buffer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 984,00 kr
    984,00 kr
    1 * 5 mL
       984,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1739
    Separationsområde (bp)
    Opbevaring (kassetter)
    Brøndvolumen
    Gelstørrelse B×D×H
    Kassettestørrelse B×D×H
    Dock-størrelse B×D×H