Accessories for FlashGel™ system
Leverandør: LONZA
Om denne vare
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- LONZ57068
- LONZ57069
- 733-1609
- 733-1616
- 733-1622
- 733-1621
- 733-1620
- 733-1734
- 733-1619
- LONZ57060
- 733-1623
- LONZ57064
- 733-1739
- Separationsområde (bp):
- 1,2% agarose: 50 - 4000
2,2% agarose: 10 - 1000 - 1.2% agarose: 50-4000
2.2% agarose: 10-1000 - 1.2% agarose: 50-4000
2.2% agarose: 10-1000 - 1.2% agarose: 50-4000
2.2% agarose: 10-1000
- Opbevaring (kassetter):
- Room temperature for up to 5 months from manufacture
- Room temperature for up to 5 months from manufacture
- Room temperature for up to 5 months from manufacture
- Room temperature for up to 5 months from manufacture
- Brøndvolumen:
- 2 - 5 µl
- 2 - 5 µl
- 2 - 5 µl
- 2 - 5 µl
- 2 - 5 µl
- Gelstørrelse B×D×H:
- 84x70x2 mm
- 84×70×2 mm
- 84x70x2 mm
- 84x70x2 mm
- 84×70×2 mm
- Kassettestørrelse B×D×H:
- 107×115×17 mm
- 107×115×17 mm
- 107×115×17 mm
- 107×115×17 mm
- 107×115×17 mm
- Dock-størrelse B×D×H:
- 120×134×54 mm
- 120×134×54 mm
- 120×134×54 mm
- 120×134×54 mm
- 120×134×54 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- LONZ57068FlashGel™ power supplySpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.LONZ57068Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)BrøndvolumenGelstørrelse B×D×HKassettestørrelse B×D×HDock-størrelse B×D×H - LONZ57069FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dockFlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dockLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each19.930,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.LONZ57069Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)BrøndvolumenGelstørrelse B×D×HKassettestørrelse B×D×HDock-størrelse B×D×H - 733-1609FlashGel™ dockSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1609Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)Brøndvolumen2 - 5 µlGelstørrelse B×D×H84x70x2 mmKassettestørrelse B×D×H107×115×17 mmDock-størrelse B×D×H120×134×54 mm - 733-1616FlashGel™ DNA marker (50 bp to 1 Kb), for 2,2% cassettesFlashGel™ DNA marker (50 bp to 1 Kb), for 2,2% cassettesLog ind for tilgængelighed1 * 500 µl4.140,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1616Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)BrøndvolumenGelstørrelse B×D×HKassettestørrelse B×D×HDock-størrelse B×D×H - 733-1622FlashGel™ DNA marker (100 bp to 3 Kb), for 2 tier cassettesFlashGel™ DNA marker (100 bp to 3 Kb), for 2 tier cassettesLog ind for tilgængelighed1 * 500 µl4.140,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1622Separationsområde (bp)1,2% agarose: 50 - 4000
2,2% agarose: 10 - 1000Opbevaring (kassetter)Room temperature for up to 5 months from manufactureBrøndvolumen2 - 5 µlGelstørrelse B×D×H84×70×2 mmKassettestørrelse B×D×H107×115×17 mmDock-størrelse B×D×H120×134×54 mm - 733-1621FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp to 1500 bp), 50 applicationsFlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp to 1500 bp), 50 applicationsLog ind for tilgængelighed1 * 250 µl3.480,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1621Separationsområde (bp)1.2% agarose: 50-4000
2.2% agarose: 10-1000Opbevaring (kassetter)Room temperature for up to 5 months from manufactureBrøndvolumen2 - 5 µlGelstørrelse B×D×H84x70x2 mmKassettestørrelse B×D×H107×115×17 mmDock-størrelse B×D×H120×134×54 mm - 733-1620FlashGel™ DNA marker (100 bp to 4 Kb), for 1.2% cassettesFlashGel™ DNA marker (100 bp to 4 Kb), for 1.2% cassettesLog ind for tilgængelighed1 * 500 µl3.480,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1620Separationsområde (bp)1.2% agarose: 50-4000
2.2% agarose: 10-1000Opbevaring (kassetter)Room temperature for up to 5 months from manufactureBrøndvolumen2 - 5 µlGelstørrelse B×D×H84x70x2 mmKassettestørrelse B×D×H107×115×17 mmDock-størrelse B×D×H120×134×54 mm - 733-1734RNA-markør (0,5 bp til 9 KB)Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1734Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)BrøndvolumenGelstørrelse B×D×HKassettestørrelse B×D×HDock-størrelse B×D×H - 733-1619FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)Log ind for tilgængelighed1 * 5 mL2.770,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1619Separationsområde (bp)1.2% agarose: 50-4000
2.2% agarose: 10-1000Opbevaring (kassetter)Room temperature for up to 5 months from manufactureBrøndvolumen2 - 5 µlGelstørrelse B×D×H84×70×2 mmKassettestørrelse B×D×H107×115×17 mmDock-størrelse B×D×H120×134×54 mm - LONZ57060FlashGel™ recovery buffer, 2× 500 μlSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.LONZ57060Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)BrøndvolumenGelstørrelse B×D×HKassettestørrelse B×D×HDock-størrelse B×D×H - 733-1623RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µLSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1623Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)BrøndvolumenGelstørrelse B×D×HKassettestørrelse B×D×HDock-størrelse B×D×H - LONZ57064FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and maskFlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and maskLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each7.990,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.LONZ57064Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)BrøndvolumenGelstørrelse B×D×HKassettestørrelse B×D×HDock-størrelse B×D×H - 733-1739Formaldehyde sample bufferSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1739Separationsområde (bp)Opbevaring (kassetter)BrøndvolumenGelstørrelse B×D×HKassettestørrelse B×D×HDock-størrelse B×D×H