Orders LinkContactUsLinkComponent
Well visualisation plates
Well visualisation plates
Leverandør:   EMBITEC
Well visualisation plates
Leverandør:  EMBITEC
Certifikater
Well visualisation plates
Well visualisation plates
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
RunOne™ well visualisation plates are designed to make gel loading simple. The light colour of most gel units provides little or no contrast for the agarose gel and the gel wells. RunOne™ well visualisation plates are red, fit securely into the RunOne™ system, and provide a stable platform for gel running.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 730-2203
    Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 2 skinner til at låse medium geler på plads
    Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 2 skinner til at låse medium geler på plads
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 109,00 kr
    109,00 kr
    1 * 1 Items
       109,00 kr
  • 730-2202
    Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 4 skinner til at låse stående og liggende geler på plads
    Brøndvisualiseringsplade, 9,5×11,6 cm, med 4 skinner til at låse stående og liggende geler på plads
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 109,00 kr
    109,00 kr
    1 * 1 Items
       109,00 kr