pH-tester, pH-Checker®
pH Checker®
Katalog # 662-4020
Leverandør: Hanna
Gå til:
Product Details & Documents
pH-tester leveret med kombinationselektrode med gevindstik.
- Manuel topunkts kalibrering
- Bruger to 1,5 V batterier , hvilket giver omkring 3000 timers kontinuerlig drift
: Supplied with 2×1,5 V batteries and replaceable screw-type combination pH electrode (HI 1270).
Specifikationer
- Beskrivelse:pH Checker®
- pH - Aflæsningsinterval:0,01
- Cat. No.:662-4020
- B×D×H:50×25×66 mm
- pH - Nøjagtighed:±0,2
- Vægt:0,07 kg
- Model:pH Checker®
- pH - Område:0,00...+14,00