Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Leverandør: Cole-Parmer
Om denne vare
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
- Simultaneous display of pH and conductivity
- Two independent channels to prevent interference between probes
- Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
- Data logger with auto save/print options
- Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
- Simultaneous display of pH and conductivity
- Two independent channels to prevent interference between probes
- Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
- Data logger with auto save/print options
- Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 662-0331
- JENW79000-58
- Model:
- 3540
- 3540
- pH - Område:
- –2,000...+20,000
- –2,000...+20,000
- pH - Aflæsningsinterval:
- 0,001 / 0,01 / 0,1 kan vælges
- 0,001 / 0,01 / 0,1 selectable
- pH - Nøjagtighed:
- ±0,003
- ±0,003
- pH - Kalibrering:
- Automatisk, 1, 2 eller 3 punkter
Autom. buffergenkendelse: Jenway, NIST, DIN og JIS - Automatic, 1, 2 or 3-point
Auto. buffer recognition: Jenway, NIST, DIN and JIS
- mV - Område:
- ±1999,9
- ±1999,9
- mV - Aflæsningsinterval:
- 0,1
- 0,1
- mV - Nøjagtighed:
- ±0,2
- ±0,2
- Konduktivitetsområde:
- Automatisk valgt fra 0,01 µS til 1999 mS/cm
- Auto–selected from 0,01 µS to 1999 mS/cm
- Konduktivitetsopløsning:
- 0,01 µS til 1 mS
- 0,01 µS to 1 mS
- Konduktivitetsnøjagtighed:
- ±0,5% ±2 cifre
- ±0,5% ±2 digits
- Konduktivitetscellekonstant:
- 0,010 - 19,999 cm⁻¹
- 0,010 - 19,999 cm⁻¹
- Konduktivitetskalibrering:
- Automatisk, 1, 2 eller 3 punkter
Automatisk standardgenkendelse: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (med manuel tilsidesættelse) - Automatic, 1, 2 or 3 points
Automatic standard recognition: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (with manual override)
- Temperaturinterval:
- –10...+105 °C
- –10...+105 °C
- Temperature resolution:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Temperature accuracy:
- ±0,5 °C
- ±0,5 °C
- Temperaturkompensation:
- ATC og manuel, 0...+100 °C
- ATC and manual, 0...+100 °C
- Display:
- Baggrundsbelyst 1/8 VGA LCD
- Backlit 1/8 VGA LCD
- Overensstemmelse:
- GLP
- GLP
- Datalog Kapacitet:
- Op til 500 aflæsninger (250 i hver tilstand)
- Up to 500 readings (250 for each mode)
- Tilslutninger:
- BNC (pH) og 7-benet DIN (ledningsevne)
- BNC (pH) and 7–pin DIN (conductivity)
- Output:
- Analogt, RS232- og IrDA-interface
- Analogue, RS232 and IrDA interface
- B×D×H:
- 210×250×55 mm
- 210×250×55 mm
- Vægt:
- 0,850 kg
- 0,850 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- 662-0331pH-/ledningsevnemåler 3540, bordmodel, UK-stikpH-/ledningsevnemåler 3540, bordmodel, UK-stikDiscontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.662-0331Model3540pH - Område–2,000...+20,000pH - Aflæsningsinterval0,001 / 0,01 / 0,1 kan vælgespH - Nøjagtighed±0,003pH - KalibreringAutomatisk, 1, 2 eller 3 punkter
Autom. buffergenkendelse: Jenway, NIST, DIN og JISmV - Område±1999,9mV - Aflæsningsinterval0,1mV - Nøjagtighed±0,2KonduktivitetsområdeAutomatisk valgt fra 0,01 µS til 1999 mS/cmKonduktivitetsopløsning0,01 µS til 1 mSKonduktivitetsnøjagtighed±0,5% ±2 cifreKonduktivitetscellekonstant0,010 - 19,999 cm⁻¹KonduktivitetskalibreringAutomatisk, 1, 2 eller 3 punkter
Automatisk standardgenkendelse: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (med manuel tilsidesættelse)Temperaturinterval–10...+105 °CTemperature resolution0,1 °CTemperature accuracy±0,5 °CTemperaturkompensationATC og manuel, 0...+100 °CDisplayBaggrundsbelyst 1/8 VGA LCDOverensstemmelseGLPDatalog KapacitetOp til 500 aflæsninger (250 i hver tilstand)TilslutningerBNC (pH) og 7-benet DIN (ledningsevne)OutputAnalogt, RS232- og IrDA-interfaceB×D×H210×250×55 mmVægt0,850 kg - JENW79000-58pH-/ledningsevnemåler 3540, bordmodel, EU-stikSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.JENW79000-58Model3540pH - Område–2,000...+20,000pH - Aflæsningsinterval0,001 / 0,01 / 0,1 selectablepH - Nøjagtighed±0,003pH - KalibreringAutomatic, 1, 2 or 3-point
Auto. buffer recognition: Jenway, NIST, DIN and JISmV - Område±1999,9mV - Aflæsningsinterval0,1mV - Nøjagtighed±0,2KonduktivitetsområdeAuto–selected from 0,01 µS to 1999 mS/cmKonduktivitetsopløsning0,01 µS to 1 mSKonduktivitetsnøjagtighed±0,5% ±2 digitsKonduktivitetscellekonstant0,010 - 19,999 cm⁻¹KonduktivitetskalibreringAutomatic, 1, 2 or 3 points
Automatic standard recognition: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (with manual override)Temperaturinterval–10...+105 °CTemperature resolution0,1 °CTemperature accuracy±0,5 °CTemperaturkompensationATC and manual, 0...+100 °CDisplayBacklit 1/8 VGA LCDOverensstemmelseGLPDatalog KapacitetUp to 500 readings (250 for each mode)TilslutningerBNC (pH) and 7–pin DIN (conductivity)OutputAnalogue, RS232 and IrDA interfaceB×D×H210×250×55 mmVægt0,850 kg