Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Leverandør:   Cole-Parmer
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Leverandør:  Cole-Parmer
Certifikater
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
  • Simultaneous display of pH and conductivity
  • Two independent channels to prevent interference between probes
  • Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
  • Data logger with auto save/print options
  • Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
 : Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 662-0331
  • JENW79000-58
  • Model:
  • 3540
  • 3540
  • pH - Område:
  • –2,000...+20,000
  • –2,000...+20,000
  • pH - Aflæsningsinterval:
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 kan vælges
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 selectable
  • pH - Nøjagtighed:
  • ±0,003
  • ±0,003
  • pH - Kalibrering:
  • Automatisk, 1, 2 eller 3 punkter
    Autom. buffergenkendelse: Jenway, NIST, DIN og JIS
  • Automatic, 1, 2 or 3-point
    Auto. buffer recognition: Jenway, NIST, DIN and JIS
  • mV - Område:
  • ±1999,9
  • ±1999,9
  • mV - Aflæsningsinterval:
  • 0,1
  • 0,1
  • mV - Nøjagtighed:
  • ±0,2
  • ±0,2
  • Konduktivitetsområde:
  • Automatisk valgt fra 0,01 µS til 1999 mS/cm
  • Auto–selected from 0,01 µS to 1999 mS/cm
  • Konduktivitetsopløsning:
  • 0,01 µS til 1 mS
  • 0,01 µS to 1 mS
  • Konduktivitetsnøjagtighed:
  • ±0,5% ±2 cifre
  • ±0,5% ±2 digits
  • Konduktivitetscellekonstant:
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • Konduktivitetskalibrering:
  • Automatisk, 1, 2 eller 3 punkter
    Automatisk standardgenkendelse: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (med manuel tilsidesættelse)
  • Automatic, 1, 2 or 3 points
    Automatic standard recognition: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (with manual override)
  • Temperaturinterval:
  • –10...+105 °C
  • –10...+105 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Temperaturkompensation:
  • ATC og manuel, 0...+100 °C
  • ATC and manual, 0...+100 °C
  • Display:
  • Baggrundsbelyst 1/8 VGA LCD
  • Backlit 1/8 VGA LCD
  • Overensstemmelse:
  • GLP
  • GLP
  • Datalog Kapacitet:
  • Op til 500 aflæsninger (250 i hver tilstand)
  • Up to 500 readings (250 for each mode)
  • Tilslutninger:
  • BNC (pH) og 7-benet DIN (ledningsevne)
  • BNC (pH) and 7–pin DIN (conductivity)
  • Output:
  • Analogt, RS232- og IrDA-interface
  • Analogue, RS232 and IrDA interface
  • B×D×H:
  • 210×250×55 mm
  • 210×250×55 mm
  • Vægt:
  • 0,850 kg
  • 0,850 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 662-0331
    pH-/ledningsevnemåler 3540, bordmodel, UK-stik
    pH-/ledningsevnemåler 3540, bordmodel, UK-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    662-0331
    Model
    3540
    pH - Område
    –2,000...+20,000
    pH - Aflæsningsinterval
    0,001 / 0,01 / 0,1 kan vælges
    pH - Nøjagtighed
    ±0,003
    pH - Kalibrering
    Automatisk, 1, 2 eller 3 punkter
    Autom. buffergenkendelse: Jenway, NIST, DIN og JIS
    mV - Område
    ±1999,9
    mV - Aflæsningsinterval
    0,1
    mV - Nøjagtighed
    ±0,2
    Konduktivitetsområde
    Automatisk valgt fra 0,01 µS til 1999 mS/cm
    Konduktivitetsopløsning
    0,01 µS til 1 mS
    Konduktivitetsnøjagtighed
    ±0,5% ±2 cifre
    Konduktivitetscellekonstant
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Konduktivitetskalibrering
    Automatisk, 1, 2 eller 3 punkter
    Automatisk standardgenkendelse: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (med manuel tilsidesættelse)
    Temperaturinterval
    –10...+105 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,5 °C
    Temperaturkompensation
    ATC og manuel, 0...+100 °C
    Display
    Baggrundsbelyst 1/8 VGA LCD
    Overensstemmelse
    GLP
    Datalog Kapacitet
    Op til 500 aflæsninger (250 i hver tilstand)
    Tilslutninger
    BNC (pH) og 7-benet DIN (ledningsevne)
    Output
    Analogt, RS232- og IrDA-interface
    B×D×H
    210×250×55 mm
    Vægt
    0,850 kg
  • JENW79000-58
    pH-/ledningsevnemåler 3540, bordmodel, EU-stik
    pH-/ledningsevnemåler 3540, bordmodel, EU-stik
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.040,00 kr
    12.040,00 kr
    1 * 1 Items
       12.040,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    JENW79000-58
    Model
    3540
    pH - Område
    –2,000...+20,000
    pH - Aflæsningsinterval
    0,001 / 0,01 / 0,1 selectable
    pH - Nøjagtighed
    ±0,003
    pH - Kalibrering
    Automatic, 1, 2 or 3-point
    Auto. buffer recognition: Jenway, NIST, DIN and JIS
    mV - Område
    ±1999,9
    mV - Aflæsningsinterval
    0,1
    mV - Nøjagtighed
    ±0,2
    Konduktivitetsområde
    Auto–selected from 0,01 µS to 1999 mS/cm
    Konduktivitetsopløsning
    0,01 µS to 1 mS
    Konduktivitetsnøjagtighed
    ±0,5% ±2 digits
    Konduktivitetscellekonstant
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Konduktivitetskalibrering
    Automatic, 1, 2 or 3 points
    Automatic standard recognition: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (with manual override)
    Temperaturinterval
    –10...+105 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,5 °C
    Temperaturkompensation
    ATC and manual, 0...+100 °C
    Display
    Backlit 1/8 VGA LCD
    Overensstemmelse
    GLP
    Datalog Kapacitet
    Up to 500 readings (250 for each mode)
    Tilslutninger
    BNC (pH) and 7–pin DIN (conductivity)
    Output
    Analogue, RS232 and IrDA interface
    B×D×H
    210×250×55 mm
    Vægt
    0,850 kg