Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity cells
Conductivity cells
Leverandør:   WTW
Conductivity cells
Leverandør:  WTW
Certifikater
Conductivity cells
Conductivity cells
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Konduktivitet
    Cellekonstant
    Temperatur
    Materiale
    Ø×L
    Tilslutning
    Tilgængelighed
    Price
  • 663-8118
    LR 325/01 til ultrarent vand med temperaturprobe
    LR 325/01 til ultrarent vand med temperaturprobe
    LR 325/01
    0,001 - 200 µS/cm
    0,100 cm-1
    –5...+80 °C
    Rustfrit stål
    12×120 mm
    1,5 m kabel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.520,00 kr
    7.520,00 kr
    1 * 1 Items
       7.520,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-8118
  • 662-0484
    LR 325/001 with integrated temp. sensor
    LR 325/001 with integrated temp. sensor
    LR 325/001
    0,0001 - 30 µS/cm
    0,01 cm-1
    0...100 °C
    Rustfrit stål
    20×120 mm
    1,5 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.560,00 kr
    12.560,00 kr
    1 * 1 Items
       12.560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    662-0484
  • 662-0481
    TetraCon® 325/S, POM head, immersion depth 40/120 mm
    TetraCon® 325/S, POM head, immersion depth 40/120 mm
    TetraCon® 325/S, immersion depth 40/120 mm
    1 µS/cm - 2 S/cm
    0,491 cm-1
    0...100 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    1,5 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.260,00 kr
    8.260,00 kr
    1 * 1 Items
       8.260,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    662-0481
  • 663-8117
    TetraCon® 325
    TetraCon® 325
    TetraCon® 325, POM head, immersion depth 36/120 mm
    1 µS/cm - 2 S/cm
    0,475 cm-1
    0...100 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    1,5 m kabel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.060,00 kr
    6.060,00 kr
    1 * 1 Items
       6.060,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-8117
  • 663-0227
    TetraCon® 325/C, for chemical media
    TetraCon® 325/C, for chemical media
    TetraCon® 325/C
    1 µS/cm - 2 S/cm
    0,475 cm-1
    –5...+80 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    1,5 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.000,00 kr
    9.000,00 kr
    1 * 1 Items
       9.000,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0227
  • 663-1841
    TetraCon® 325-3, POM head
    TetraCon® 325-3, POM head
    TetraCon® 325-3, POM head
    1 µS/cm - 2 S/cm
    0,475 cm-1
    –5...+80 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    3 m kabel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.470,00 kr
    6.470,00 kr
    1 * 1 Items
       6.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-1841
  • 663-1842
    TetraCon® 325-6, POM head, with integrated temp. sensor
    TetraCon® 325-6, POM head, with integrated temp. sensor
    TetraCon® 325-6, POM head
    1 µS/cm - 2 S/cm
    0,475 cm-1
    –5...+80 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    6 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.050,00 kr
    8.050,00 kr
    1 * 1 Items
       8.050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-1842
  • 663-1843
    TetraCon® 325-10, POM head, with integrated temp. sensor
    TetraCon® 325-10, POM head, with integrated temp. sensor
    TetraCon® 325-10, POM head
    1 µS/cm - 2 S/cm
    0,475 cm-1
    –5...+80 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    10 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.730,00 kr
    8.730,00 kr
    1 * 1 Items
       8.730,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-1843
  • 663-1844
    TetraCon® 325-15, POM head, with integrated temp. sensor
    TetraCon® 325-15, POM head, with integrated temp. sensor
    TetraCon® 325-15, POM head
    1 µS/cm - 2 S/cm
    0,475 cm-1
    –5...+80 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    15 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.200,00 kr
    9.200,00 kr
    1 * 1 Items
       9.200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-1844
  • 663-1845
    TetraCon® 325-20, POM head, with integrated temp. sensor
    TetraCon® 325-20, POM head, with integrated temp. sensor
    TetraCon® 325-20, POM head
    1 µS/cm - 2 S/cm
    0,475 cm-1
    –5...+80 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    20 m cable
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.390,00 kr
    10.390,00 kr
    1 * 1 Items
       10.390,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-1845
  • 663-0146
    KLE 325 med temperaturprobe
    KLE 325 med temperaturprobe
    KLE 325
    10 µS/cm - 20 mS/cm
    0,84 cm-1
    0...80 °C
    Epoxy
    15,3×120 mm
    1,5 m kabel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.060,00 kr
    5.060,00 kr
    1 * 1 Items
       5.060,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0146
Flow through vessel
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Flow-through vessel, glass, D01/T, for LR 325/01
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.390,00 kr
    2.390,00 kr
    1 * 1 Items
       2.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Flow vessel for multi-parameter measurements, D 700/N, can be populated with TriOxmatic® 700 IQ, SensoLyt® SE/DW/EC/platinum, TetraCon® 325 and TFK 325
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.380,00 kr
    14.380,00 kr
    1 * 1 Items
       14.380,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement flow through vessel, D 001, for LR 325/001
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.750,00 kr
    3.750,00 kr
    1 * 1 Items
       3.750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Flow-through vessel, transparent PVC, i-Ø 18 mm, D 1/T, for old measuring cells
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.190,00 kr
    6.190,00 kr
    1 * 1 Items
       6.190,00 kr