Tørismaskiner, SnowPack
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Om denne vare
SnowPack giver en -79 °C tøristablet på få minutter, uden kompliceret teknologi og uden elektricitet. Kan monteres på enhver kommerciel CO₂-flaske.
- Det ideelle kølemiddel til transport
- Tøris er lugtfrit og nemt at håndtere
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
SnowPack giver en -79 °C tøristablet på få minutter, uden kompliceret teknologi og uden elektricitet. Kan monteres på enhver kommerciel CO₂-flaske.
- Det ideelle kølemiddel til transport
- Tøris er lugtfrit og nemt at håndtere
Documents
SnowPack
Videoer
Product Family Options
Produktinformation
- Diameter×HTilgængelighedPrice
- 474-3110Snowpack® 50 - gasflow tid/tablet (min.):∼0,5Snowpack® 50 - gasflow tid/tablet (min.):∼0,550×30 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.570,00 kr
- 474-0057Snowpack® 50 - gasflow tid/tablet (min.):∼2,5Snowpack® 50 - gasflow tid/tablet (min.):∼2,580×60 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items3.150,00 kr