Orders LinkContactUsLinkComponent
Liqui-Soft® 2,0 software
Liqui-Soft® 2,0 software
Software, liqui-soft® 2.0
Catalog # 612-9837
Supplier:   HIRSCHMANN
Liqui-Soft® 2,0 software
Catalog # 612-9837
Supplier:  HIRSCHMANN
Liqui-Soft® 2,0 software
Software, liqui-soft® 2.0
Price
3.600,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Software til titrering, dokumentation og automatisk kalibrering.
  • Muliggør pc-styring af op til fire akku-drive®, solarus® eller andre typer dispensere
  • Meget brugervenligt interface, enkel protokoldokumentation
  • Alle volumetriske måleinstrumenter kan kalibreres, og de data, der er påkrævet mht. overholdelse af DIN- og ISO-standarder lagres i hukommelsen
  • Samtidig optagelse og lagring af alle målte værdier
  • Kompatibel med Windows 95, 98, ME, NT, 2000 og XP
Specifications
  • Beskrivelse:
    Software, liqui-soft® 2.0
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 612-2274
    Forbindelseskabel, RS232
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 839,00 kr