Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for comparators
Leverandør:   Lovibond
Accessories for comparators
Leverandør:  Lovibond
Certifikater
Accessories for comparators
Accessories for comparators
65 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
A wide range of test discs containing a series of graded glass filters, which have been pre-calibrated to give direct test readings. The unique feature of Lovibond® test discs is that they incorporate coloured glass filters which are colour stable and not affected by UV light or extreme environmental conditions.
  • Disc codes starting with 'N' are for use with the Nessleriser 2150
  • Disc codes starting with 'C' are for use with the Nessleriser 2250
  • All other discs are for use with the Comparator 2000+
 : The most widely used discs are listed below but others are available on request. For details of reagents and accessories required for particular discs please particular discs, please contact your local Avantor office.
Product Family Options
Produktinformation
  • Testmetode
    Kode
    Område
    Tilgængelighed
    Price
  • Alpha amylase
    4/29
    - mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.650,00 kr
    3.650,00 kr
    1 * 1 Items
       3.650,00 kr
  • Alpha amylase
    4/29
    - mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 1 Items
       1.800,00 kr
  • Aluminium
    3/127A
    0 - 0,5 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Aminer
    3/58
    1 - 10 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Ammoniak
    3/112
    0 - 0,4 NH₄ mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Ammoniak
    3/113
    0 - 1,0 N mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Ammoniak
    3/125
    0 - 10 N mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Ammoniak
    NAA
    1 - 10 µg/l NH₃
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Ammoniak
    NAB
    10 - 26 µg/l NH₃
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Ammoniak
    NAC
    28 - 60 µg/l NH₃
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Ammoniak
    NAD
    60 - 100 µg/l NH₃
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Brom
    3/53A
    0,2 - 2,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Brom
    3/53B
    1 - 10 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Klor
    NDPB
    0,01 – 0,1 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Chlorine
    3/40G
    0,02 - 0,5 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.510,00 kr
    2.510,00 kr
    1 * 1 Items
       2.510,00 kr
  • Klor
    NDPC
    0,02 - 0,2 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Klor
    3/40E
    0,02 - 0,3 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Chlorine
    3/2A
    0,1 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 1 Items
       4.870,00 kr
  • Klor
    3/40A
    0,1 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Klor
    NDPD
    0,1 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Chlorine
    3/40T
    0,1 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Klor
    3/40J
    0,1 - 2,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Klor
    3/40B
    0,2 - 4,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Klor
    3/40K
    0,5 - 6,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Klor
    3/40S
    1,0 - 4,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Klor
    3/40HN
    2,0 - 10 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Klor
    3/40P
    2,0 - 5,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.510,00 kr
    2.510,00 kr
    1 * 1 Items
       2.510,00 kr
  • Klor
    3/2IOD
    5,0 - 250 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Klor
    3/2ARP
    5,0 - 50 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Klordioxid
    3/40ED
    0,04 - 0,57 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.510,00 kr
    2.510,00 kr
    1 * 1 Items
       2.510,00 kr
  • Chlorine dioxide
    3/40A
    0,19 - 1,9 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.510,00 kr
    2.510,00 kr
    1 * 1 Items
       2.510,00 kr
  • Farve (hazen/APHA)
    CAA
    0 - 30 Pt mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • Farve (hazen/APHA)
    NSH
    10 - 90 Pt mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • Farve (hazen/APHA)
    CAB
    30 - 70 Pt mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • Colour (hazen/APHA)
    4/28
    50 - 500 Pt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • Farve (hazen/APHA)
    NSB
    70 - 250 Pt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • Colour (hazen/APHA)
    NSX
    50 - 300 Pt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr
  • Kobber
    3/106
    0 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Kobber
    3/110
    0 - 4,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Fluoride
    NOM
    0 - 1,6 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Hydrazine
    NOH
    0 - 10 µg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Hydrazin
    3/126
    0 - 0,5 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Hydrazin
    3/85
    0 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Jern
    NOL
    0,01 - 0,10 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Jern
    3/116
    0,1 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Jern
    3/117
    1,0 - 10,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Molybdate
    3/162
    0 - 10 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 Items
       2.370,00 kr
  • Molybdat
    3/138
    10 - 150 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.510,00 kr
    2.510,00 kr
    1 * 1 Items
       2.510,00 kr
  • Nitrat
    3/124
    0,1 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Nitrit
    3/103
    0,05 - 0,5 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • pH
    2/1E
    4,4 - 6,0 pH
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • pH
    2/1G
    5,2 - 6,8 pH
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • pH
    2/1H
    6,0 - 7,6 pH
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • pH
    2/1J
    6,8 - 8,4 pH
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • pH
    2/1L
    8,0 - 9,6 pH
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Fosfat
    3/70
    0 - 100 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Fosfat
    3/133
    0 - 4,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Fosfat
    3/136
    0 - 40 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Phosphate
    NMD
    10 - 100 µg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Fosfat
    3/60
    10 - 100 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Silica
    3/139
    0,4 - 4,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • Silica
    3/147
    1 - 10 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Silica
    3/13
    2,5 - 25 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.190,00 kr
    3.190,00 kr
    1 * 1 Items
       3.190,00 kr
  • Zink
    3/102
    0 - 4,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr
  • Ozon
    3/67
    0,1 - 1,0 mg/l
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 Items
       2.350,00 kr