Orders LinkContactUsLinkComponent
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Leverandør:   Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Certifikater
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
  • Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
  • Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
  • En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og dermed giver ensartede og akkurate aflæsninger
  • Glasvarer af en velegnet type og lysvej
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 633-0022
    Platinum-Cobalt Units (lavt måleområde, 0-70 mg Pt/l)) Nessleriser 2250 med Daylight 2000 og 250 mm Nessler cylinder; Pt-Co discs CAA (0-30 mg Pt/l), CAB (30-70 mg Pt/l); stativ til Nessleriser med neutralt lys
    Platinum-Cobalt Units (lavt måleområde, 0-70 mg Pt/l)) Nessleriser 2250 med Daylight 2000 og 250 mm Nessler cylinder; Pt-Co discs CAA (0-30 mg Pt/l), CAB (30-70 mg Pt/l); stativ til Nessleriser med neutralt lys
    AF328
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18.600,00 kr
    18.600,00 kr
    1 * 1 Items
       18.600,00 kr
  • 633-0024
    Gardner comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed; Gardner discs: 4/30 AS, 1 - 9; 4/30 BS, 10 - 18; W680/OG/10 mm kuvetter med 10mm lysvej
    Gardner comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed; Gardner discs: 4/30 AS, 1 - 9; 4/30 BS, 10 - 18; W680/OG/10 mm kuvetter med 10mm lysvej
    AF334
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18.750,00 kr
    18.750,00 kr
    1 * 1 Items
       18.750,00 kr
  • 633-0023
    European Pharmacopoeia (EP) comparator 2000+ with daylight 2000 lysenhed; EP discs: 4/64A, R1-R7; 4/64B, Y1-Y7; 4/64C, B1-B9; 4/64D, BY1-BY7; 4/64D, GY1-GY7; 2 x W680/OG/40 mm kuvetter med 40mm lysvej
    European Pharmacopoeia (EP) comparator 2000+ with daylight 2000 lysenhed; EP discs: 4/64A, R1-R7; 4/64B, Y1-Y7; 4/64C, B1-B9; 4/64D, BY1-BY7; 4/64D, GY1-GY7; 2 x W680/OG/40 mm kuvetter med 40mm lysvej
    AF332
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 29.090,00 kr
    29.090,00 kr
    1 * 1 Items
       29.090,00 kr
  • 633-0152
    IFU farveskala til måling af frugtjuice inkl. Colour Comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed,FU discs 4/48,1 - 9;4/49 9 - 17;4/50 17 - 25), W680/OG/13 mm kuvetter
    IFU farveskala til måling af frugtjuice inkl. Colour Comparator 2000+ med Daylight 2000 lysenhed,FU discs 4/48,1 - 9;4/49 9 - 17;4/50 17 - 25), W680/OG/13 mm kuvetter
    AF331
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.030,00 kr
    22.030,00 kr
    1 * 1 Items
       22.030,00 kr
  • 633-0153
    Iod farveskala med Comparator 2000+ med Daylight 2000 belysningsenhed, iodskiver, W680/OG/25 og W680/OG/10mm kuvetter
    Iod farveskala med Comparator 2000+ med Daylight 2000 belysningsenhed, iodskiver, W680/OG/25 og W680/OG/10mm kuvetter
    AF333
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 23.080,00 kr
    23.080,00 kr
    1 * 1 Items
       23.080,00 kr
  • 633-0021
    Platinum-Cobalt Units (10 - 250 mg Pt/l) Nessleriser 2150 med Daylight 2000 og 113 mm (50 ml) Nessler cylinders; Pt-Co discs NSH (10 - 90 mg Pt/l), NSB (70 - 250 mg Pt/l); stativ for brug af Nessleriser with med neutralt lys.
    Platinum-Cobalt Units (10 - 250 mg Pt/l) Nessleriser 2150 med Daylight 2000 og 113 mm (50 ml) Nessler cylinders; Pt-Co discs NSH (10 - 90 mg Pt/l), NSB (70 - 250 mg Pt/l); stativ for brug af Nessleriser with med neutralt lys.
    AF325
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18.250,00 kr
    18.250,00 kr
    1 * 1 Items
       18.250,00 kr
  • 633-0151
    European Beer Convention (EBC) farveskala til måling af øl og malt, Comparator 2000+ med Daylight 2000 belysningsenhed (EBC model), EBC-skiver, W680/OG/10 mm kuvetter
    European Beer Convention (EBC) farveskala til måling af øl og malt, Comparator 2000+ med Daylight 2000 belysningsenhed (EBC model), EBC-skiver, W680/OG/10 mm kuvetter
    AF330
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.550,00 kr
    22.550,00 kr
    1 * 1 Items
       22.550,00 kr
  • 633-0259
    USP colour scale with Comparator 2000+ with Daylight 2000 Lighting unit, USP discs: 4/66 A, 4/66 B, 4/66 C, 4/66 D; 2 × W680/OG/40 mm fused cell, with 40 mm path length
    USP colour scale with Comparator 2000+ with Daylight 2000 Lighting unit, USP discs: 4/66 A, 4/66 B, 4/66 C, 4/66 D; 2 × W680/OG/40 mm fused cell, with 40 mm path length
    AF335
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.580,00 kr
    19.580,00 kr
    1 * 1 Items
       19.580,00 kr