Orders LinkContactUsLinkComponent
Colony counters
Colony counters
Leverandør:   IUL Instruments SA
Colony counters
Leverandør:  IUL Instruments SA
Certifikater
Colony counters
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Choice of models with a fibre marker with a built-in switch and /or a metal-tipped pen that are attached to the base. The marker supplied with the counter allows marked cells to be added to the screen one by one.
  • Ø 100 or 120 mm biconvex lamp
  • X2 magnification
220 V voltage, 50 Hz, 0,2 A.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 710-0107
    Kolonitæller, manuel, med forstørrelsesglas Ø 100 mm, uden lys, med fod
    Kolonitæller, manuel, med forstørrelsesglas Ø 100 mm, uden lys, med fod
    Discontinued
  • 710-0108
    Kolonitæller, manuel, med forstørrelsesglas Ø 120 mm, uden lys, med fod
    Kolonitæller, manuel, med forstørrelsesglas Ø 120 mm, uden lys, med fod
    Discontinued
  • IULA90008700
    DOT colony counter with 120 mm magnifying glass with light
    DOT colony counter with 120 mm magnifying glass with light
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.340,00 kr
    9.340,00 kr
    1 * 1 Items
       9.340,00 kr