Recirculating cooler, AWC100
Product Details & Documents
Den kompakte AWC100 luft air-til-vand recirkulationskøler er designet til at fjerne små varmemængder fra eksterne systemer, hvor kølevandet er over omgivelsestemperaturen og hvor temperaturkontrol er sekundær. Kølere uden køleenhed er ideelle i kredsløb med Peltier elementer, analytiske enheder, polarimetre, refraktometre og CCD-kameraer. Ventilatorhastigheden (d.v.s. kølekapaciteten) kan justeres i to trin, kølekapaciteten afhænger af temperaturforskellen mellem returlinjens temperatur og omgivelsestemperaturen. Køleprincippet: Varm badvæske pumpes igennem varmeveksleren. Varmeveksleren køles af en ventilatormotor og fjerner dermed den genererede varme.
- Let at bruge med påfyldningsniveauindikator på fronten
- Stort set lydløs
- Økonomisk og miljøvenlig, da vandet ikke går til spilde
- Pumpekapacitet: 2,9 L/min, 200 mbar maks
Specifications
- Temperaturområde:20...40 °C
- Kapacitet:0,9 l
- B×D×H:200×340×300 mm
- Model:AWC100