Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow through coolers, FD200
Flow through coolers, FD200
FD200, 10...30 °C, - °C, 0,22; 0,18 kW, 180×270×390 mm
Catalog # 461-3170
Supplier:   JULABO GmbH
Flow through coolers, FD200
Catalog # 461-3170
Supplier:  JULABO GmbH
Flow through coolers, FD200
Flow through coolers, FD200
FD200, 10...30 °C, - °C, 0,22; 0,18 kW, 180×270×390 mm
Price
24.010,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
FD gennemstrømningskølere bruges til at køle en kredsløbsløkke i et lukket system. Enheden skal forbindes til returlinjen fra en varmetermostatbad. De kompakte og letanvendelige enheder er velegnet til række forskellige køleopgaver.
  • Let at flytte rundt i laboratoriet takket været de praktiske bærehåndtag
 : Bemærk Kølekapacitet ved 20 og 10 °C.
Specifications
  • Temperaturområde:
    10...30 °C
  • B×D×H:
    180×270×390 mm
  • Kølekapacitet:
    0,22; 0,18 kW
  • Temp. stabilitet:
    - °C
  • Model:
    FD200