Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cirkulationskølere
VWR®, Cirkulationskølere
1173MD, 1,18/0,96/0,6* kW
Katalog # 462-7035
   Vandeffektiv
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Cirkulationskølere
Katalog # 462-7035
Leverandør:  VWR Collection
   Vandeffektiv
VWR®, Cirkulationskølere
VWR®, Cirkulationskølere
1173MD, 1,18/0,96/0,6* kW
Price
kr39,390.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse cirkulationskølere er en miljøvenlig, vandbesparende og pålidelig måde til at kontrollere temperaturen af væsker i åbne tanke eller lukkede loop systemer. De har en høj kølingsydelse med lave omkostninger. Med et temperaturområde fra –10 til +40 °C er de velegnede til mange processer og rutineopgaver.
  • Fremragende køleydelse og bredt temperaturområde fra –10 til +40 °C
  • Ekstrastort og letaflæseligt digitalt display, som viser den angivne temperatur, flowhastighed og/eller trykket
  • Visuel og audiel alarmfunktion, i tilfælde af de angivne parametre ikke opretholdes
  • Justerbare grænser for lav og høj temperatur, alarm for lav væskestand, temperaturstabilitet med brugervenlig kalibreringsfunktion og mulighed for tilvalg af interface til forskellige funktioner, som fx fjernstyring
Der kan fås to pumpeversioner, med et bredt udvalg af kølevolumener og kompressorstørrelser som passer til specialopgaver. Enhederne er karakteriseret ved let programmerbare og klare LED-displays, som kan aflæses let og behageligt. De magnetiskkoblede centrifugalpumper (modelserie MD) skaber en høj flowhastighed ved et relativt lavt tryk. De positivforskydende pumper (modelserie PD) har lavere flowhastigheder, men yder til gengæld højere og justerbare tryk til mere krævende opgaver. Det modulerende system opretholder stabile temperaturer, selv under varierende belastningsbetingelser. Cirkulationskølerne yder en temperaturstabilitet på ±0,1 °C. Dimensioner (B×H×D): 368×575×702 mm.
Maks. flowhastighed/maks. tryk:
MD: 14,7 L/min, 0,66 bar
PD: 3,6 L/min, 5,7 bar
Delivery information: Leveres med låsbare ½" NPT-indløbs- og udløbsfittings og låsbare styrehjul. Hver enhed leveres komplet med tre stik: EU, UK og CH, hvilket muliggør brug i hele Europa.
Caution: * kølekapacitet ved +20, +10 og 0 °C.
Specifikationer
  • Seq:
    03
  • Kølekapacitet:
    1,18/0,96/0,6* kW
  • Model:
    1173MD
  • Cat. No.:
    462-7035
  • Environmentally Preferable:
    Vandeffektiv