Kloridmåler, model 926
Om denne vare
Overalt i fødevareindustrien (mejeriprodukter, frosne varer, saltet kød, drikkevarer . osv.) såvel som i kliniske situationer er der behov for at foretage målinger af saltkoncentrationen (natriumklorid).
- Ergonomisk design, nem at anvende og vedligeholde
- Måler hurtigt og nøjagtigt indholdet af klorid og salt
- Den kolorimetriske tekniks følsomhed gør det muligt at registrere målinger i ppm
Model 926 er ideel til undersøgelse af afsaltningssystemer eller til kvalitetsovervågning af produkter, der fremstilles automatisk.
Model 926S bruges til klorid målinger i biologiske prøver og er kalibreret i mmol/l. Den kan især anvendes til den sidste bekræftelse af cystic fibrosis ved analyse af sved prøver.
Der findes også analysemetoder og applikationer til lægemiddelindustrien, cementproduktion, samt til foto- og veterinærprodukter: Kontakt os for yderligere oplysninger.
: Leveres komplet med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml målebægre, omrører, 25 g elektrodepolermiddel, 100 ml 200 mg/l chloridopløsning og 500 ml bufferopløsning.
: Leveres komplet med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml målebægre, omrører, 25 g elektrodepolermiddel, 100 ml 200 mg/l chloridopløsning og 500 ml bufferopløsning. Softwaren (kompatibel med Windows XP eller nyere) skal bestilles separat.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Overalt i fødevareindustrien (mejeriprodukter, frosne varer, saltet kød, drikkevarer . osv.) såvel som i kliniske situationer er der behov for at foretage målinger af saltkoncentrationen (natriumklorid).
- Ergonomisk design, nem at anvende og vedligeholde
- Måler hurtigt og nøjagtigt indholdet af klorid og salt
- Den kolorimetriske tekniks følsomhed gør det muligt at registrere målinger i ppm
Model 926 er ideel til undersøgelse af afsaltningssystemer eller til kvalitetsovervågning af produkter, der fremstilles automatisk.
Model 926S bruges til klorid målinger i biologiske prøver og er kalibreret i mmol/l. Den kan især anvendes til den sidste bekræftelse af cystic fibrosis ved analyse af sved prøver.
Der findes også analysemetoder og applikationer til lægemiddelindustrien, cementproduktion, samt til foto- og veterinærprodukter: Kontakt os for yderligere oplysninger.
: Leveres komplet med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml målebægre, omrører, 25 g elektrodepolermiddel, 100 ml 200 mg/l chloridopløsning og 500 ml bufferopløsning.
: Leveres komplet med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml målebægre, omrører, 25 g elektrodepolermiddel, 100 ml 200 mg/l chloridopløsning og 500 ml bufferopløsning. Softwaren (kompatibel med Windows XP eller nyere) skal bestilles separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 661-0131
- 661-0130
- Model:
- 926
- 926S
- Koncentration:
- 10 - 999 mg/l chlorider / 2 - 165 mg/l salt
- 10 - 299 mmol/l chlorider
- Måletid:
- 36 sek. for en 200 mg/l chloridprøve
- 36 sek. for en 100 mmol/l chloridprøve
- Prøvevolumen:
- 0,5 ml
- 20 µl
- Reproducerbarhed:
- Værdierne for fire konsekutive titreringer af en nominel 200 mg/l opløsning vil være inden for 3 mg/l af den gennemsnitlige værdi
- Værdierne for fire konsekutive titreringer af en nominel 100 mol/l opløsning vil være inden for 3 mg/l af den gennemsnitlige værdi
- Linearitet:
- Resultater vil være inden for ±3 mg/l i området 50 til 299 mg/l
- ±1%
- Strømforsyning:
- Netadapterindgang 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0,6 A
Netadapterudgang: 12 V, 1,25 A - Netadapterindgang 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0,6 A
Netadapterudgang: 12 V, 1,25 A
- W×D×H:
- 200×250×315 mm
- 200×250×315 mm
- Vægt:
- 1,9 kg
- 1,9 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- 661-0131Chloridanalysator, model 926 med RS232-interfaceSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.661-0131Model926Koncentration10 - 999 mg/l chlorider / 2 - 165 mg/l saltMåletid36 sek. for en 200 mg/l chloridprøvePrøvevolumen0,5 mlReproducerbarhedVærdierne for fire konsekutive titreringer af en nominel 200 mg/l opløsning vil være inden for 3 mg/l af den gennemsnitlige værdiLinearitetResultater vil være inden for ±3 mg/l i området 50 til 299 mg/lStrømforsyningNetadapterindgang 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0,6 A
Netadapterudgang: 12 V, 1,25 AW×D×H200×250×315 mmVægt1,9 kg - 661-0130Chloridanalysator, model 926S med RS232-interfaceChloridanalysator, model 926S med RS232-interfaceLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items54.790,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.661-0130Model926SKoncentration10 - 299 mmol/l chloriderMåletid36 sek. for en 100 mmol/l chloridprøvePrøvevolumen20 µlReproducerbarhedVærdierne for fire konsekutive titreringer af en nominel 100 mol/l opløsning vil være inden for 3 mg/l af den gennemsnitlige værdiLinearitet±1%StrømforsyningNetadapterindgang 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0,6 A
Netadapterudgang: 12 V, 1,25 AW×D×H200×250×315 mmVægt1,9 kg
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Electrode detectors and cathode
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sæt med 3 sølvanoder
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Standard chloride solution, 200 mg Cl/l (6×100 ml)Standard chloride solution, 200 mg Cl/l (6×100 ml)661-0072Log ind for tilgængelighed1 * 6 Items - 663,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Active salt data collection software and salt analysis package, for model 926Active salt data collection software and salt analysis package, for model 926661-0182Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.090,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Beaker, plastic, graduated
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sur bufferopløsning
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Polish for silver electrodes