Orders LinkContactUsLinkComponent
High temperature digital block heaters, BT5D
High temperature digital block heaters, BT5D
Leverandør:   GRANT INSTRUMENTS
High temperature digital block heaters, BT5D
Leverandør:  GRANT INSTRUMENTS
Certifikater
High temperature digital block heaters, BT5D
High temperature digital block heaters, BT5D
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Digitale højtemperatursblokvarmere med en enkelt, fast blok. Enhederne er udstyret med mikroprocessorkontrol, digital temperaturindstilling og display, alarm for høje og lave værdier og kontrolleret opvarmningsrate. Blokvarmerne har et LED med en indstillingsopløsning på 0,1 °C og en displayopløsning på 1 °C.
  • Driftstemperaturområdet er fra RT +10°C til 400 °C
  • Timeren kan køre fra 1 til 9999 min. eller den kan indstilles til kontinuerlig drift
  • Ideel til brug ved høje temperaturer - man undgår brug af olie og laboratoriet holdes frit for damp
  • Temperaturstabiliteten ved 300 °C er ±0,5 °C og temperaturensartetheden er ±1% (maksimal temperaturforskel mellem rørene: 2 °C ved 200 °C, 3 °C ved 300 °C, 4 °C ved 400 °C)
  • Justerbar overtemperaturafbryder
Advarsel: * RT = Omgivelser
Bemærk: Den angivne temp. stabilitetsværdi er ved 300 °C.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 460-0063
  • 460-0064
  • Model:
  • BT5D-16
  • BT5D-26
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Ant. huller
    Rør Ø
    Opvarmnings kapacitet
    Temperaturområde
    Temp. stabilitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • BT5D-16
    38
    16 mm
    0,75 kW
    RT* +10...400 °C
    ±0,5 °C
    410×205×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 41.830,00 kr
    41.830,00 kr
    1 * 1 Items
       41.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    460-0063
    Model
    BT5D-16
  • BT5D-26
    22
    26 mm
    0,75 kW
    RT* +10...400 °C
    ±0,5 °C
    410×205×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 42.680,00 kr
    42.680,00 kr
    1 * 1 Items
       42.680,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    460-0064
    Model
    BT5D-26