Mini Coolers
Leverandør: Brand
Gå til:
Om denne vare
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Product Family Options
Produktinformation
- TilAnt. hullerFarveTilgængelighedPrice
- 479-1241Mini-køler, opretholder en temperatur på 0 °C i 60 minutterMini-køler, opretholder en temperatur på 0 °C i 60 minutter0,5 til 2,0 ml rør12rødLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.120,00 kr
- 479-1242Mini-køler, opretholder en temperatur på -20 °C i 60 minutterMini-køler, opretholder en temperatur på -20 °C i 60 minutter0,5 til 2,0 ml rør12gulLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.120,00 kr
- 479-1243Mini-køler, opretholder en temperatur på -70 °C i 45 minutterMini-køler, opretholder en temperatur på -70 °C i 45 minutter0,5 til 2,0 ml rør12hvidLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.120,00 kr