Orders LinkContactUsLinkComponent
Fugtighedsmålere, MA100
Fugtighedsmålere, MA100
Fugtighedsmålere, MA100
Leverandør:  Sartorius Balances
Certifikater
Fugtighedsmålere, MA100
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
MA100 er den mest nøjagtige, fleksible og konfigurerbare model i rækken og er forsynet med et brugervenligt tastatur og program, som giver let adgang til de forskellige driftsfunktioner og datainput.
  • SPRM - Muliggør tilpasning af driftsparametre til resultaterne fra en tilgængelig referencemetode og gemme det som en tørrerutine
  • Adgang til prøvekammeret via et motoriseret dækken, hvor varmeenheden er bygget ind i, hvilket reducerer interferenseffekter
  • Password-beskyttelse af parametre
  • Indbygget kalibreringslod
  • De tilbyder alle fuldt automatisk slutpunktsbestemmelse, kontinuerlig overvågning af tørrekurven og afbrydelse af processen, når prøven når en konstant vægt. Den har desuden følgende ekstrafunktioner
Designed for quality control and research and development. Fast and easy control of the accuracy through DIN/ISO-compliant self-testing and self-calibrating capabilities to built-in calibration weight, reproTEST function and temperature adjustment set.
Bestillingsoplysninger: Der kan også fås en række (betegnet 0CE) af verificerede versioner til brug indenfor legal metrologi i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 611-1100
  • 617-1104
  • 611-1609
  • Kapacitet:
  • 100 g
  • 100 g
  • 100 g
  • Temperaturinterval:
  • 30…230 °C
  • 30…230 °C
  • 30…230 °C
  • Display:
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • Viste resultater:
  • % fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
  • % fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
  • % fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
  • Slutpunkt/analyse funktion:
  • Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
  • Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
  • Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
  • Varmeenhedstype:
  • Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
  • Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
  • Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
  • Programhukommelse:
  • 30
  • 30
  • 30
  • Aflæsning:
  • 0,001%/0,1 mg
  • 0,001%/0,1 mg
  • 0,001%/0,1 mg
  • Reproducerbarhed:
  • Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
  • Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
  • Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
  • B×D×H:
  • 350×453×156 mm
  • 350×453×156 mm
  • 350×453×156 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 611-1100
    Moisture analyser with ceramic elements and glass panels
    Moisture analyser with ceramic elements and glass panels
    MA 100C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 86.830,00 kr
    86.830,00 kr
    1 * 1 Items
       86.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    611-1100
    Kapacitet
    100 g
    Temperaturinterval
    30…230 °C
    Display
    LCD
    Viste resultater
    % fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
    Slutpunkt/analyse funktion
    Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
    Varmeenhedstype
    Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
    Programhukommelse
    30
    Aflæsning
    0,001%/0,1 mg
    Reproducerbarhed
    Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
    B×D×H
    350×453×156 mm
  • 617-1104
    Moisture analyser with halogen elements and glass panels
    Moisture analyser with halogen elements and glass panels
    MA 100H
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 86.830,00 kr
    86.830,00 kr
    1 * 1 Items
       86.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    617-1104
    Kapacitet
    100 g
    Temperaturinterval
    30…230 °C
    Display
    LCD
    Viste resultater
    % fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
    Slutpunkt/analyse funktion
    Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
    Varmeenhedstype
    Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
    Programhukommelse
    30
    Aflæsning
    0,001%/0,1 mg
    Reproducerbarhed
    Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
    B×D×H
    350×453×156 mm
  • 611-1609
    Moisture analyser with quartz-glass elements and glass panels
    Moisture analyser with quartz-glass elements and glass panels
    MA 100Q
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 86.830,00 kr
    86.830,00 kr
    1 * 1 Items
       86.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    611-1609
    Kapacitet
    100 g
    Temperaturinterval
    30…230 °C
    Display
    LCD
    Viste resultater
    % fugt; % tørvægt; % forhold; g rest; g/kg rest; g/kg rest; g/l rest; mg vægttab; beregnet værdi
    Slutpunkt/analyse funktion
    Fuldautomatisk, semi-automatisk, Timer indstilling, Kombinationer
    Varmeenhedstype
    Keramisk eller, Spiralformet kvarts, eller halogen
    Programhukommelse
    30
    Aflæsning
    0,001%/0,1 mg
    Reproducerbarhed
    Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
    B×D×H
    350×453×156 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Self-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP30
    Self-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP30
    SARB69Y03286_U
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL - 451,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Printer paper and transfer foil
    Printer paper and transfer foil
    SARB69Y03285
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 423,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass fibre filters, Ø = 88 mm
    Glass fibre filters, Ø = 88 mm
    611-0739
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 80 Items - 380,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disposable aluminium sample pans, Ø = 90 mm, for moisture balances/analysers
    Disposable aluminium sample pans, Ø = 90 mm, for moisture balances/analysers
    611-0741
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 80 Items - 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass fibre filters, Ø = 90 mm
    Glass fibre filters, Ø = 90 mm
    SARB6906941
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items - 868,00 kr