Orders LinkContactUsLinkComponent
Referenceelektroder, InLab® Reference
Referenceelektroder, InLab® Reference
Leverandør:   Mettler - Toledo
Referenceelektroder, InLab® Reference
Leverandør:  Mettler - Toledo
Certifikater
Referenceelektroder, InLab® Reference
Referenceelektroder, InLab® Reference
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Referenceelektroder med S7-stik.
  • InLab® Reference Plus er ideel til målinger med ion-selektive elektroder
  • Referencesystem til InLab® Reference-serien: ARGENTHAL™ med sølv-ionfælde (uden risiko for kontaminering af sulfider og proteiner)
Material: Glass
Bestillingsoplysninger: Leveres med testcertifikat og uden kabel. Andre elektroder fås ved forespørgsel.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Temperatur
    Materiale
    Elektrolyt
    Membran
    Ø×L
    Tilslutning
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • InLab® Reference
    0...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Keramisk
    12×120 mm
    S7
    Opløsninger med højt saltindhold; ætsende og varme syrer/baser
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 1 Items
       1.590,00 kr
  • InLab® Reference Plus
    0...+60 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l / gel
    Aftagelige manchet af PTFE
    12×120 mm
    S7
    Opløsninger med højt saltindhold; ætsende og varme syrer/baser
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.970,00 kr
    2.970,00 kr
    1 * 1 Items
       2.970,00 kr
  • InLab® Reference Flow
    0...+130 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Triple ceramic
    12×120 mm
    S7
    Highly saline solutions; corrosive and hot acids/bases
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.250,00 kr
    3.250,00 kr
    1 * 1 Items
       3.250,00 kr