Orders LinkContactUsLinkComponent
Kombinerede pH-elektroder, ScienceLine
Kombinerede pH-elektroder, ScienceLine
Leverandør:   SI Analytics
Kombinerede pH-elektroder, ScienceLine
Leverandør:  SI Analytics
Certifikater
Kombinerede pH-elektroder, ScienceLine
Kombinerede pH-elektroder, ScienceLine
20 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Robuste elektroder til stort set alle former for opgaver i laboratoriet og i felten.
  • Maximum measuring accuracy and consistency, with optimum sensor service life
  • Maximum adaptability for all applications, even at high temperatures
  • Enable measurements in deep vessels with a length of up to 600 mm, in MMR tubes with a diameter of 3 mm, and in round bottom flask with NS 14,5 standard taper
* uden kabel (kan bestilles separat).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
Bestillingsoplysninger: Supplied with serial number and quality certificate. Electrodes with plug head are supplied without cable which needs to be ordered separately.
Product Family Options
pH electrodes, ScienceLine (general applications)
Produktinformation
  • Model
    pH
    Temperatur
    Materiale
    Elektrolyt
    Membran
    Ø×L
    Tilslutning
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • H 61-500
    0 - 14
    0...100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platinum
    12×500 mm
    Plug head*
    Wide range of applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.560,00 kr
    5.560,00 kr
    1 * 1 Items
       5.560,00 kr
  • H 6180
    0 - 14
    10...100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Ceramic
    12×170 mm
    Plug head*
    Wide range of applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.420,00 kr
    3.420,00 kr
    1 * 1 Items
       3.420,00 kr
  • H 6280
    0 - 14
    +10...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Ceramic
    12×120 mm
    Plug head*
    Wide range of applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.300,00 kr
    3.300,00 kr
    1 * 1 Items
       3.300,00 kr
  • H 6380
    0 - 14
    +10...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Ceramic
    12×320 mm
    Plug head*
    Wide range of applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.810,00 kr
    3.810,00 kr
    1 * 1 Items
       3.810,00 kr
  • N 61
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platin
    12×170 mm
    Plug head*
    En lang række opgaver
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.350,00 kr
    3.350,00 kr
    1 * 1 Items
       3.350,00 kr
  • N 6180
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Ceramic
    12×170 mm
    Plug head*
    Wide range of applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.280,00 kr
    3.280,00 kr
    1 * 1 Items
       3.280,00 kr
  • N 64
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Ground joint
    12×170 mm
    Plug head*
    Wide range of applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.050,00 kr
    4.050,00 kr
    1 * 1 Items
       4.050,00 kr
  • L 8280
    2 - 12
    –5...+80 °C
    Glas
    Referid®
    KPG annular gap
    12×120 mm
    Plug head*
    Wide range of applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.290,00 kr
    3.290,00 kr
    1 * 1 Items
       3.290,00 kr
pH electrodes, ScienceLine (special applications)
Produktinformation
  • Model
    pH
    Temperatur
    Materiale
    Elektrolyt
    Membran
    Ø×L
    Tilslutning
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • N 6580, standard taper NS 14,5
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Ceramic
    10×103 mm
    Plug head*
    Titrations in aqueous media
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.660,00 kr
    3.660,00 kr
    1 * 1 Items
       3.660,00 kr
  • N 6280
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Keramisk
    12×120 mm
    Plug head*
    Titrations in aqueous media
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.200,00 kr
    3.200,00 kr
    1 * 1 Items
       3.200,00 kr
  • A 7780
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    3× Keramisk
    12×120 mm
    Plug head*
    Landbrug, mejeriprodukter, vandanalyse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.000,00 kr
    3.000,00 kr
    1 * 1 Items
       3.000,00 kr
  • L 6880, spear tip
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    3× Ceramic
    12/8×70/50 mm
    Plug head*
    Food, dairy products
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.070,00 kr
    4.070,00 kr
    1 * 1 Items
       4.070,00 kr
  • N 6480 eth
    0 - 14
    0...40 °C
    Glas
    L 5014
    Ground joint
    12×170 mm
    Plug head*
    Titrations of non aqueous media
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.920,00 kr
    3.920,00 kr
    1 * 1 Items
       3.920,00 kr
  • N 6480 eis
    0 - 14
    10...40 °C
    Glas
    L 5014
    Ground joint
    12×170 mm
    Plug head*
    Titrations of non aqueous media
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.210,00 kr
    4.210,00 kr
    1 * 1 Items
       4.210,00 kr
  • N 65, standard taper NS 14,5
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platinum
    10×130 mm
    Plug head*
    Titrations in aqueous media
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.770,00 kr
    3.770,00 kr
    1 * 1 Items
       3.770,00 kr
  • N 62
    0 - 14
    –5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platin
    12×120 mm
    Plug head*
    Titrations
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.040,00 kr
    3.040,00 kr
    1 * 1 Items
       3.040,00 kr
  • H 62
    0 - 14
    +10...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platinum
    12×120 mm
    Plug head*
    Water analysis, technical applications
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.380,00 kr
    3.380,00 kr
    1 * 1 Items
       3.380,00 kr
  • N 61 eis
    0 - 14
    10...40 °C
    Glas
    L 5014
    3× platinum
    12×170 mm
    Plug head*
    Titrations of non aqueous media
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.190,00 kr
    4.190,00 kr
    1 * 1 Items
       4.190,00 kr
  • H 61
    0 - 14
    +10...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platin
    12×170 mm
    Plug head*
    Vandanalyse, tekniske anvendelser (varme syrer) og kemiske anvendelser (maling, emulsioner, lak)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.480,00 kr
    3.480,00 kr
    1 * 1 Items
       3.480,00 kr
  • H 63
    0 - 14
    +10...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platin
    12×320 mm
    Plug head*
    Vandanalyse, tekniske anvendelser (varme syrer) og kemiske anvendelser (maling, emulsioner, lak)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.850,00 kr
    3.850,00 kr
    1 * 1 Items
       3.850,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
    BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
    662-6193
    1 m
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 725,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • R-connector for Metrohm (f-plug) meters
    R-connector for Metrohm (f-plug) meters
    662-6117
    1 m
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 887,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Kabel, 1 m, med S7/DIN-stik
    Kabel, 1 m, med S7/DIN-stik
    662-1425
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 559,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • DIN connector for Schott, WTW pH meters
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    662-0102
    1 m
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 725,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cable, 3 m, with S7/DIN plug
    Cable, 3 m, with S7/DIN plug
    662-1326
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 832,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Kabel, 1 m, med S7/BNC-stik
    Kabel, 1 m, med S7/BNC-stik
    662-1327
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 599,00 kr