pH-elektroder, Single Pore Glass
Catalog # 662-9214
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Specifikationer
- Tilslutning:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Generelle anvendelsesområder
- Model:Single Pore Glass
- Pakn:1
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:0 - 14
Specifikationer
Om denne vare
Single Pore konceptet står for præcise, pålidelige og hurtige aflæsninger med et dokumenteret, patenteret system, som sikrer optimal kontakt mellem elektrolytten og prøven.
- Highest accuracy and fast response time thanks to patented Single Pore electrolyte contact
- Wide applicability for example with emulsions, ion-weak media or general laboratory applications
- Thanks to Single Pore clogging of the diaphragm is practically impossible
- Refillable electrolyte Skylyte-CL
pH-område: 0 - 14
Delivery: Leveres med individuelt certifikat og serienummer.