Orders LinkContactUsLinkComponent
Klude til følsomme opgaver, Multisoft
Klude til følsomme opgaver, Multisoft
Klude til følsomme opgaver, Multisoft
Certifikater
Klude til følsomme opgaver, Multisoft
Klude til følsomme opgaver, Multisoft
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Soft non woven cloths made of Airlaid material, ideal for sensitive applications.
  • Solvent resistant and highly absorbent
  • Tear resistant, voluminous and lint-free
  • Packed in convenient dispensing box for single sheet dispensing
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    L×B
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    340×320 mm
    pakke med 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 26,10 kr
    26,10 kr
    1 * 25 Items
       26,10 kr
  • hvid
    340×320 mm
    20 pakker med 25 stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 500 Items
       522,00 kr