Ubbelohde viscometers, uncalibrated
Viskosimetret med ophængt kugleniveau til bestemmelse af væskers relative viskositet v.h.a. newtonsk flowmåling.
Den anbefalede gennemstrømningstid er 200 sekunder.
Not calibrated to measure relative viscosity.
: DIN 51 562. del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL). Without calibration certificate.
Frequently Bought Together