Viskosimetre til fortyndingsviskometri
Supplier: SI Analytics
Certificates
About this item
Ubbelohde viscometers with suspended ball level used to determine the limit viscosity of polymers.
Disse viskosimetre bruges til at bestemme det viskøse grænsetal hos polymerer.
Specifications
- Catalog No:
- SCOI285401452
- SCOI285401444
- SCOI285401428
- 616-0031
- SCOI285401403
- Længde:
- 290 mm
- 290 mm
- 290 mm
- 290 mm
- 290 mm
- Volumen:
- 15 − 75 ml
- 15 − 75 ml
- 15 − 75 ml
- 15 − 75 ml
- 15 − 75 ml