Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials, PET, WHEATON®
Scintillation vials, PET, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Scintillation vials, PET, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Scintillation vials, PET, WHEATON®
Scintillation vials, PET, WHEATON®
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Manufactured from clear polyethylene terephthalate (PET) these vials have advantages over glass counting vials of low background count, economy and virtual unbreakability.
  • Clarity of glass
  • Can be safely incinerated
  • Lightweight and virtually unbreakable
* With cap on
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Hættemateriale
    Septum
    Tilgængelighed
    Price
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.360,00 kr
    3.360,00 kr
    1 * 500 Items
       3.360,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61* mm
    Yes
    PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.360,00 kr
    3.360,00 kr
    1 * 500 Items
       3.360,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61* mm
    Yes
    Urea
    Poly-seal cone
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 4.910,00 kr
    4.910,00 kr
    1 * 500 Items
       4.910,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    PP
    Foamed PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.610,00 kr
    5.610,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.610,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    PP
    Metal foil
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.200,00 kr
    6.200,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.200,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Urea
    Metal foil
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.620,00 kr
    6.620,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.620,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.030,00 kr
    6.030,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.030,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Urea
    PE cone
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 8.040,00 kr
    8.040,00 kr
    1 * 1.000 Items
       8.040,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    PP
    Foamed PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.360,00 kr
    3.360,00 kr
    1 * 500 Items
       3.360,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    PP
    Metal foil
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.360,00 kr
    3.360,00 kr
    1 * 500 Items
       3.360,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Urea
    PE cone
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 4.910,00 kr
    4.910,00 kr
    1 * 500 Items
       4.910,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Urea
    Metal foil
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.740,00 kr
    3.740,00 kr
    1 * 500 Items
       3.740,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61* mm
    Yes
    PP
    Metal foil
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.360,00 kr
    3.360,00 kr
    1 * 500 Items
       3.360,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61* mm
    Yes
    PP
    Foamed PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.320,00 kr
    3.320,00 kr
    1 * 500 Items
       3.320,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61* mm
    Yes
    Urea
    Metal foil
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.740,00 kr
    3.740,00 kr
    1 * 500 Items
       3.740,00 kr